Learn More
Swann-Morton™ Mangos de escalpelo de acero inoxidable, graduados
Código de producto. 11880862
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
N.º 3
N.º 4
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11880862 N.º 3 10 PCS
11890862 N.º 4 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11880862 Proveedor Swann-Morton™ N.º de proveedor 0933
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    512.00€
    94.23€ / paquete de 10
    Ahorro 417.77€
    81% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice los mangos de escalpelos de acero inoxidable graduados Swann Morton™ para facilitar la formación, la delimitación de la zona de intervención correcta y las investigaciones de lesiones por traumatismos.
  • No estéril
  • Envasado individualmente
  • Graduados
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Material de la hoja Acero inoxidable
Tipo de producto Mango de bisturí quirúrgico
Tamaño N.º 3
Longitud (métrico) 120 mm
Descripción Número de modelo 3GS/S
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduado Sí