Learn More
Thermo Scientific™ SureTect™ Ensayo de PCR multiplex para el deterioro de bebidas
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Una solución rápida para detectar y diferenciar rápidamente levaduras y mohos, Brettanomyces spp., levaduras resistentes a conservantes, bacterias de ácido láctico y bacterias de ácido acético en muestras de productos carbonatados y producidos asépticamente. Desarrollado en asociación con un importante fabricante mundial de bebidas para satisfacer las necesidades de ’la industria.
El SureTect™ El ensayo PCR multiplex de deterioro de bebidas es una solución optimizada que combina velocidad y rendimiento en una plataforma fácil de usar y rentable, que brinda resultados sólidos en los que siempre puede confiar.
Simple
- Flujo de trabajo sencillo y fácil de usar
- Reactivos de lisis pre-dispensados y reactivos de PCR liofilizados
- Ciclo de lisis automático con muy pocos pasos de pipeteo
Rápido y flexible
- Detección y diferenciación rápida de levaduras y mohos en una única prueba de PCR
- Detección rápida para acciones tempranas y alta confianza en la producción
- Pruebe hasta 96 muestras en cada ejecución
- Plataformas de PCR abiertas
Inteligente
- qPCR multiplex altamente específica para reducir costos y tiempo de trabajo práctico, brindando resultados de las cuatro familias de microorganismos causantes de deterioro más importantes para bebidas, incluidas más de 100 cepas, en una sola reacción de PCR:
- Levaduras y mohos (Y &M)
- Bacterias del ácido láctico (BAL) y bacterias del ácido acético (BAA)
- especies de Brettanomyces
- Levaduras resistentes a los conservantes (PRY)
- Resultados procesables hasta 4 días antes (dependiendo de su flujo de trabajo actual) que conducen a decisiones basadas en riesgos
- Flujo de trabajo optimizado con sellos perforables para reducir la contaminación cruzada
- El software intuitivo y fácil de usar ofrece resultados confiables, sin interpretación subjetiva.
- Los datos procesables respaldan decisiones rápidas en una cadena de suministro de productos compleja
- Control positivo interno (IPC ) en cada ensayo para una confianza total en los resultados
El SureTect™ El ensayo PCR multiplex de deterioro de bebidas incluye :
- Tubos Lysis Plus
- Suplemento de lisis
- Tubos de ensayo PCR multiplex para detectar deterioro de bebidas
- Thermo Scientific Sellos perforables de 96 pocillos (3 hojas por kit)
- SureTect Tapas de PCR
El SureTect™ El ensayo PCR multiplex de deterioro de bebidas está validado en Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Sistema de PCR en tiempo real para seguridad alimentaria con RapidFinder™ Software de análisis v3.0 o posterior, que le permitirá realizar pruebas de forma fácil y segura. Una vez finalizada la ejecución, los resultados interpretados se muestran claramente y se pueden informar, almacenar, imprimir o descargar según sea necesario.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Conservar los kits sin abrir a una temperatura entre 2 –y 8 °C. Conservar los componentes individuales tal y como se indica en las instrucciones de uso. |
| Cantidad | 96 ensayos |
Solo para pruebas de muestras de alimentos y ambientales