Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ Plate and 96-Well Round U-Bottom 8 mm Diameter Mid-well Plates
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ Plate and 96-Well Round U-Bottom 8 mm Diameter Mid-well Plates are designed for regulated labs that require high performing products.
Plate and glass-coated Level 3 well plates are recommended for use with very sensitive applications, low sample concentrations, and hydrophobic samples such as proteins and are ideal for use with all solvent types including non-polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1.
Mayor estabilidad de los disolventes orgánicos
Las muestras, que normalmente solo se pueden manipular en frascos de vidrio, ahora tienen la ventaja de poder ser manipuladas en una placa de pocillos de alto rendimiento.
Menos adsorción en la pared de la cavidad para los compuestos críticos
La adsorción en las paredes de la cavidad es la razón principal de que los resultados del bioanálisis no sean reproducibles. A medida que se invierte la polaridad de la pared en las placas de pocillos WebSEAL Plate+, el riesgo de adsorción se reduce significativamente.
Mayor reproducibilidad
Menor riesgo de pérdida de muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Los recipientes | Specification Certified |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Línea de productos | SureSTART WebSeal Level 3 |
| Color | Clear |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | 50 to 900 &mu:L |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Glass-coated |
| Mostrar más |