Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Level 3 High Performance Applications
Código de producto. 16416449 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen total del pocillo (métrico):
220 μl
270 μl
350 μl
N.° por paquete:
10
10 placas
100 placas
Forma del pocillo:
Base redonda (pocillo U)
Base redonda y cónica (pocillo V)
Base redonda y plana (pocillo F)
Redondo
Código de barras:
Incluye código de barras
Sin código de barras
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen total del pocillo (métrico) N.° por paquete Forma del pocillo Código de barras Tamaño de la unidad
16416449 220 μl 10 placas Redondo Sin código de barras paquete de 10
16426449 220 μl 100 placas Redondo Sin código de barras paquete de 100
16459375 270 μl 10 placas Redondo Sin código de barras paquete de 10
16436449 350 μl 10 placas Redondo Sin código de barras paquete de 10
30286144 270 μl 10 Base redonda (pocillo U) Incluye código de barras paquete de 10
30286149 220 μl 10 Base redonda y cónica (pocillo V) Incluye código de barras paquete de 10
30286153 350 μl 10 Base redonda y plana (pocillo F) Incluye código de barras paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16416449 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180P332
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Use glass-coated SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Performance Level 3, for high performance analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ Plate+ 96-Well Round U, V, and Flat-Bottom Microtiter Plates are designed for regulated labs that require high performing products.
Plate+ glass-coated Level 3 well plates are recommended for use with very sensitive applications, low sample concentrations, and hydrophobic samples such as proteins and are ideal for use with all solvent types including non-polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 7 mm Diameter, Round, Level 2.
Mayor estabilidad de los disolventes orgánicos
Las muestras, que normalmente solo se pueden manipular en frascos de vidrio, ahora tienen la ventaja de poder ser manipuladas en una placa de pocillos de alto rendimiento.
Menos adsorción en la pared de la cavidad para los compuestos críticos
La adsorción en las paredes de la cavidad es la razón principal de que los resultados del bioanálisis no sean reproducibles. A medida que se invierte la polaridad de la pared en las placas de pocillos WebSEAL Plate+, el riesgo de adsorción se reduce significativamente.
Mayor reproducibilidad
Menor riesgo de pérdida de muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Los recipientes Specification Certified
matriz, red, conjunto 8 x 12
Línea de productos SureSTART WebSeal Level 3
Color Clear
Material Glass-coated Polypropylene
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 190 μL
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Glass-coated
Volumen total del pocillo (métrico) 220 μl
Forma del pocillo Redondo
N.° por paquete 10 placas
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to 121°C
Altura (métrico) 14,6 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 7 mm
Plate Size Microtiter