Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plates for Well Plate Kits, Level 3 High Performance Applications
Código de producto. 15162789
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen total del pocillo (métrico):
800 μl
1200 μl
2000 μl
Forma del pocillo:
En forma de U
En forma de U, cuadrada
En forma de V
Altura (métrico):
Total de 31,5 mm
Total de 40,0 mm
Total de 44,0 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen total del pocillo (métrico) Forma del pocillo Altura (métrico) unitSize
15162789 800 μl En forma de V Total de 31,5 mm paquete de 5
15122809 1200 μl En forma de U Total de 40,0 mm paquete de 10
15192789 2000 μl En forma de U, cuadrada Total de 44,0 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15162789 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180P400
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use these SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plates for Well Plate Kits, Performance Level 3, for high performance chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Save time and minimize the risk of cross-contamination with Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ 96-Well Plates for Well Plate Kits. Select Level 3 products for ultimate performance and sensitivity from your methods while maintaining the highest levels of sample security and integrity. These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Aplicador de cinta de sellado
Garantice la uniformidad y la fiabilidad del sellado en todos los formatos de microplacas y en todos los tipos de cinta con este sencillo aplicador manual para cintas de sellado Thermo Scientific™ WebSeal. Incluye dos por caja.
Concentradores de muestras
Elimine la mayor parte de disolventes de cromatografía en cuestión de minutos. Los concentradores de muestras Thermo Scientific™ WebSeal son fáciles de utilizar y mantener, además de permitir una evaporación rápida y sencilla desde las microplacas de 96 pocillos, lo que supone tiempos de secado mucho más rápidos que con los métodos estándar, como hornos de vacío o centrífugas. Estos evaporadores ofrecen importantes ventajas en la capacidad de procesamiento a los laboratorios que desean acelerar la preparación de las muestras de microplacas. En función de sus requisitos de capacidad de procesamiento, elija el concentrador MiniVap, que funciona manualmente, o el UltraVap, que es programable y compatible con robots.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
matriz, red, conjunto 8 x 12
Línea de productos Webseal
Color Clear
Material Plástico
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 550 μL
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Non-coated
Volumen total del pocillo (métrico) 800 μl
Forma del pocillo En forma de V
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to 121°C
Altura (métrico) Total de 31,5 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 7 mm
Plate Size Microtiter