Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 2 High-Throughput Applications
Código de producto. 15162749
Cambiar vista
Click to view available options
Precortados:
No
Sí
N.° de pocillos:
96
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Precortados N.° de pocillos Tamaño de la unidad
15162749 Sí 96 paquete de 5
15152749 No 96 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15162749 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180M122
En stock
Añadir a la cesta
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Performance Level 2 for high-throughput chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 8 mm Diameter Square 96-Well Plate Sealing Mats are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput applications using GC and HPLC/UHPLC and are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
These 96-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Excelente compatibilidad química y térmica
  • Resistente a los disolventes con una excelente compatibilidad química
  • Las alfombrillas de silicona se pueden esterilizar en autoclave con calor seco y pueden soportar bajas temperaturas de hasta -80 °C
Lista para la automatización
  • Su tamaño permite apilar las placas con seguridad sin necesidad de un brazo robótico
  • Disponibles precortadas para facilitar la perforación y reducir la formación de vacío
986
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Solvent Or Alcohol Resistant Resistente a disolventes
Material Silicona, PTFE
Esterilidad No estéril
N.° de pocillos 96
N.° por paquete 5
Diámetro del enchufe 8 mm
Para utilizar con (aplicación) HPLC, UHPLC, GC
Precortados Sí
Línea de productos WebSeal
adhesivo/a/s None
Perforable Sí
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +121 °C
Forma del pocillo Cuadrado
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos