Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 2 High-Throughput Applications
Description
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 8 mm Diameter Square 96-Well Plate Sealing Mats are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput applications using GC and HPLC/UHPLC and are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
These 96-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Excelente compatibilidad química y térmica
- Resistente a los disolventes con una excelente compatibilidad química
- Las alfombrillas de silicona se pueden esterilizar en autoclave con calor seco y pueden soportar bajas temperaturas de hasta -80 °C
Lista para la automatización
- Su tamaño permite apilar las placas con seguridad sin necesidad de un brazo robótico
- Disponibles precortadas para facilitar la perforación y reducir la formación de vacío
986
Specifications
Specifications
| Color | Azul |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Resistente a disolventes |
| Material | Silicona, PTFE |
| Esterilidad | No estéril |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.° por paquete | 5 |
| Diámetro del enchufe | 8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC, UHPLC, GC |
| Precortados | No |
| Línea de productos | WebSeal |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.