Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1 Everyday Analysis
Código de producto. 15192709
Cambiar vista
Click to view available options
Precortados:
No
Material:
EVA
Silicona
Silicona, PTFE
N.° por paquete:
10
5
5 alfombrillas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Precortados Material N.° por paquete unitSize
15192709 No EVA 5 alfombrillas paquete de 5
17443193 No EVA - paquete de 50
17433193 No Silicona 5 alfombrillas paquete de 5
15896251 No Silicona 5 alfombrillas paquete de 50
16231362 Silicona 5 alfombrillas paquete de 5
15182709 Silicona 10 paquete de 10
15102719 No Silicona, PTFE 5 paquete de 5
15112719 Silicona, PTFE 5 alfombrillas paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15192709 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180M101
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Performance Level 1 for everyday chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 8 mm Diameter Round 96-Well Plate Sealing Mats are designed for everyday chromatography analysis. They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 96-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Excelente compatibilidad química y térmica
  • Resistente a los disolventes con una excelente compatibilidad química
  • Las alfombrillas de silicona se pueden esterilizar en autoclave con calor seco y pueden soportar bajas temperaturas de hasta -80 °C
Lista para la automatización
  • Su tamaño permite apilar las placas con seguridad sin necesidad de un brazo robótico
  • Disponibles precortadas para facilitar la perforación y reducir la formación de vacío
978
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Solvent Or Alcohol Resistant Resistente a alcoholes
Material EVA
Esterilidad No estéril
N.° de pocillos 96
N.° por paquete 5 alfombrillas
Diámetro del enchufe 8 mm
Para utilizar con (aplicación) HPLC, UHPLC, GC
Precortados No
Línea de productos WebSeal
adhesivo/a/s None
Perforable Sí
Intervalo de temperatura (métrico) -80 °C
Forma del pocillo Redondo
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos