Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Código de producto. 16552050
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen total del pocillo (métrico):
1300 μl
N.° por paquete:
5 placas
50
50 placas
Código de barras:
Incluye código de barras
Sin código de barras
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen total del pocillo (métrico) N.° por paquete Código de barras Tamaño de la unidad
16552050 1300 μl 5 placas Incluye código de barras paquete de 5
15142699 1300 μl 5 placas Sin código de barras paquete de 5
15152699 1300 μl 50 Sin código de barras paquete de 50
16572050 1300 μl 50 placas Incluye código de barras paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16552050 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180P103B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 96-Well Round U-Bottom Mid-well Plates are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types, and are ideal for non-regulated laboratories using water, water and polar solvents, and polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1.
Características clave
  • El formato SBS y el código de barras permiten el inventario automático en el muestreador automático Vanquish
  • Supervise y gestione un inventario de hasta 9 placas de pocillos profundos o 20 de pocillos poco profundos (15 mm de altura) en el cargador Vanquish con tres posiciones adicionales en el muestreador automático Vanquish, para un máximo de 8832 muestras
  • Gestione por completo el inventario mediante la lectura de códigos de barras con detección de vacío y verificación de placa de pocillos
  • También es posible automatizar los flujos de trabajo con la lectura de códigos de barras
Los códigos de barras indican una identificación de placa de pocillos y la orientación lateral correcta de la placa para garantizar la posición correcta en la unidad de cargador y muestreador automático Vanquish al cargar y ejecutar la secuencia analítica. Las placas no pueden aceptarse con una orientación equivocada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Incluye código de barras
Los recipientes Specification Certified, GC/MS Tested
matriz, red, conjunto 8 x 12
Línea de productos Webseal
Color Clear
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 50 to 1000 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Non-coated
Volumen total del pocillo (métrico) 1300 μl
Forma del pocillo Redondo
N.° por paquete 5 placas
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to 121°C
Altura (métrico) 31.6 mm
Diámetro del pocillo (métrico) Abertura de 8 mm de diámetro
Plate Size Mid-well