Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Código de producto. 15142699 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen total del pocillo (métrico):
1300 μl
N.° por paquete:
5 placas
50
50 placas
Código de barras:
Incluye código de barras
Sin código de barras
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen total del pocillo (métrico) N.° por paquete Código de barras unitSize
15142699 1300 μl 5 placas Sin código de barras paquete de 5
16552050 1300 μl 5 placas Incluye código de barras paquete de 5
15152699 1300 μl 50 Sin código de barras paquete de 50
16572050 1300 μl 50 placas Incluye código de barras paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15142699 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180P103
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 96-Well Round U-Bottom Mid-well Plates are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types, and are ideal for non-regulated laboratories using water, water and polar solvents, and polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1.
Polipropileno resistente a productos químicos y al calor
  • Amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes comunes para HPLC
  • Soporta temperaturas de −80 °C a +121 °C
  • Probado para GC para garantizar bajos niveles de sustanacias extraíbles
Amplia compatibilidad con instrumentos
  • Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
Formatos de pocillos para adecuarse a todas las aplicaciones
  • Formatos de pocillos poco profundos y profundos
  • Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Los recipientes Specification Certified, GC/MS Tested
matriz, red, conjunto 8 x 12
Línea de productos Webseal
Color Clear
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 50 to 1000 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Volumen total del pocillo (métrico) 1300 μl
Forma del pocillo En forma de U
N.° por paquete 5 placas
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to 121°C
Altura (métrico) 31,6 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 8 mm
Plate Size Mid-well