Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Código de producto. 15112699
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen total del pocillo (métrico):
450 μl
500 μl
N.° por paquete:
120 microplacas
120 placas
20 placas
Volumen de trabajo (métrico):
De 10 to 400 μl
De 20 to 450 μL
Altura (métrico):
14,4 mm
14,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen total del pocillo (métrico) N.° por paquete Volumen de trabajo (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
15112699 450 μl 120 placas De 10 to 400 μl 14,4 mm paquete de 120
15102699 450 μl 20 placas De 10 to 400 μl 14,4 mm paquete de 20
15122699 500 μl 120 microplacas De 20 to 450 μL 14,5 mm paquete de 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15112699 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180P130
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round V-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 96-Well Round V-Bottom Microtiter Plates are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1.
Polipropileno resistente a productos químicos y al calor
  • Amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes comunes para HPLC
  • Soporta temperaturas de −80 °C a +121 °C
  • Probado para GC para garantizar bajos niveles de sustanacias extraíbles
Amplia compatibilidad con instrumentos
  • Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
Formatos de pocillos para adecuarse a todas las aplicaciones
  • Formatos de pocillos poco profundos y profundos
  • Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Los recipientes Specification Certified, GC/MS Tested
matriz, red, conjunto 8 x 12
Línea de productos Webseal
Color Clear
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 10 to 400 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Volumen total del pocillo (métrico) 450 μl
Forma del pocillo En forma de V
N.° por paquete 120 placas
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to 121°C
Altura (métrico) 14,4 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 8 mm
Plate Size Microtiter