Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Código de producto. 15102729
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen total del pocillo (métrico):
220 μl
270 μl
350 μl
N.° por paquete:
10
10 placas
100
100 placas
Forma del pocillo:
En forma de U
En forma de V
Fondo plano
Redondo
Código de barras:
Incluye código de barras
Sin código de barras
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen total del pocillo (métrico) N.° por paquete Forma del pocillo Código de barras unitSize
15102729 350 μl 10 Fondo plano Sin código de barras paquete de 10
15142729 220 μl 10 En forma de V Sin código de barras paquete de 10
15132729 220 μl 100 En forma de V Sin código de barras paquete de 100
15866261 220 μl 100 placas Redondo Incluye código de barras paquete de 100
15122729 270 μl 10 En forma de U Sin código de barras paquete de 10
16383757 270 μl 10 placas Redondo Incluye código de barras paquete de 10
15112729 270 μl 100 placas En forma de U Sin código de barras paquete de 100
16592050 270 μl 100 placas Redondo Incluye código de barras paquete de 100
15806271 220 μl 10 placas Redondo Incluye código de barras paquete de 10
15192719 350 μl 100 placas Fondo plano Sin código de barras paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15102729 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180P215
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Performance Level 2, for high-throughput analysis. They are certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 96-well Round U, V, and Flat-Bottom Microtiter Plates are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput GC and HPLC/UHPLC applications. They are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
Use Level 2 polypropylene well plates for routine QA/QC workflows, sensitive applications with lower sample concentrations, and data collection for total ion chromatograms (TIC).
These 96-well plates are certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 7 mm Diameter, Round, Level 2.
Polipropileno resistente a productos químicos y al calor
  • Amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes comunes para HPLC
  • Soporta temperaturas de −80 °C a +121 °C
  • Probado para GC para garantizar bajos niveles de sustanacias extraíbles
Amplia compatibilidad con instrumentos
  • Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
Formatos de pocillos para adecuarse a todas las aplicaciones
  • Formatos de pocillos poco profundos y profundos
  • Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Los recipientes Certified, GC/MS and LC/MS Tested
matriz, red, conjunto 8 x 12
Línea de productos Webseal
Color Clear
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 10 to 300 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Volumen total del pocillo (métrico) 350 μl
Forma del pocillo Fondo plano
N.° por paquete 10
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to 121°C
Altura (métrico) 14,7 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 7 mm
Plate Size Microtiter