Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mat, Square, Flat Base, Level 1 Everyday Analysis
Beschreibung
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ Square 384-Well Plate Sealing Mats are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 384-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
- Resistente a los disolventes con una excelente compatibilidad química
- Las alfombrillas de silicona se pueden esterilizar en autoclave con calor seco y pueden soportar bajas temperaturas de hasta -80 °C
- Su tamaño permite apilar las placas con seguridad sin necesidad de un brazo robótico
- Disponibles precortadas para facilitar la perforación y reducir la formación de vacío
979
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Transparente |
| Solvent Or Alcohol Resistant | No |
| Material | Silicona |
| Esterilidad | No estéril |
| N.° de pocillos | 384 |
| N.° por paquete | 50 alfombrillas |
| Diámetro del enchufe | 8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC, UHPLC, GC |
| Precortados | No |
| Línea de productos | WebSeal |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.