Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Mid-well Plates, Square V-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Código de producto. 15112739
Cambiar vista
Click to view available options
N.° por paquete:
48
6 placas
Tamaño de la unidad:
48 PCS
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° por paquete Tamaño de la unidad
15112739 48 48 PCS
15122739 6 placas paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15112739 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180P204
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Mid-well Plates, Square V-Bottom, Performance Level 2, for high-throughput analysis. They are certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 384-Well Square V-Bottom Mid-well Plates are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput GC and HPLC/UHPLC applications. They are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
Use Level 2 polypropylene well plates for routine QA/QC workflows, sensitive applications with lower sample concentrations, and data collection for total ion chromatograms (TIC).
These 384-well plates are certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Level 2.
Polipropileno resistente a productos químicos y al calor
  • Amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes comunes para HPLC
  • Soporta temperaturas de −80 °C a +121 °C
  • Probado para GC para garantizar bajos niveles de sustanacias extraíbles
Amplia compatibilidad con instrumentos
  • Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
C17
  • Formatos de pocillos poco profundos y profundos
  • Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Los recipientes Certified, GC/MS and LC/MS Tested
matriz, red, conjunto 16 x 24
Línea de productos Webseal
Color Clear
Material Polipropileno
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) De 5 to 240 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Volumen total del pocillo (métrico) 300 μl
Forma del pocillo En forma de V
N.° por paquete 48
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to 121°C
Altura (métrico) 30,2 mm
Plate Size Mid-well