Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Microtiter Plates, Square U-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Código de producto. 15192729
Cambiar vista
Click to view available options
N.° por paquete:
10 placas
60 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 60
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° por paquete Tamaño de la unidad
15192729 60 placas paquete de 60
15102739 10 placas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15192729 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180P203
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Añadir a la cesta
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Microtiter Plates, Square U-Bottom, Performance Level 2, for high-throughput analysis. They are certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 384-Well Square U-Bottom Microtiter Plates are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput GC and HPLC/UHPLC applications. They are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
Use Level 2 polypropylene well plates for routine QA/QC workflows, sensitive applications with lower sample concentrations, and data collection for total ion chromatograms (TIC).
These 384-well plates are certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Level 2.
Polipropileno resistente a productos químicos y al calor
  • Amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes comunes para HPLC
  • Soporta temperaturas de −80° C a +121°C
  • Probado para GC para garantizar bajos niveles de sustanacias extraíbles
Amplia compatibilidad con instrumentos
  • Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
C17
  • Formatos de pocillos poco profundos y profundos
  • Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Los recipientes Certified, GC/MS and LC/MS Tested
matriz, red, conjunto 16 x 24
Línea de productos Webseal
Color Clear
Material Polipropileno
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) De 2 to 35 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Volumen total del pocillo (métrico) 58 μl
Forma del pocillo En forma de U
N.° por paquete 60 placas
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to 121°C
Altura (métrico) 14,4 mm
Plate Size Microtiter