Learn More
Thermo Scientific™ Kits de tapones y viales de rosca certificados con especificación SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. 17923611 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Vidrio hidrolítico (clase I)
Vidrio transparente
Vidrio ámbar
Vidrio ámbar hidrolítico (clase I)
Septo:
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
Silicona azul/PTFE transparente
Silicona azul/PTFE transparente; precortado
Silicona blanca/PTFE azul; precortado
Silicona blanca/PTFE rojo
Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido
Silicona blanca/PTFE rojo; unido
Silicona roja/PTFE marfil
Silicona/poliamida
Color (sello):
Azul
Azul/transparente
Blanco/azul
Blanco/rojo
Rojo/blanco/rojo
Rojo/marfil
Tipo de vial:
Vial SureStop™ de vidrio de rosca corta de 2 ml , nivel 2
Vial con cierre de rosca
Vial con cierre de rosca SureStop
Vial con cierre de rosca SureStop (montado)
Vial con rosca corta
Vial de vidrio de rosca corta de 2 ml, nivel 2
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Septo Color (sello) Tipo de vial Tamaño de la unidad
17923611 Polipropileno Silicona/poliamida Blanco/rojo Vial con rosca corta paquete de 100
17313823 Vidrio transparente Silicona blanca/PTFE rojo Blanco/rojo Vial SureStop™ de vidrio de rosca corta de 2 ml , nivel 2 paquete de 100
17323823 Vidrio ámbar Silicona blanca/PTFE rojo Blanco/rojo Vial SureStop™ de vidrio de rosca corta de 2 ml , nivel 2 paquete de 100
17333823 Vidrio transparente Silicona azul/PTFE transparente Azul/transparente Vial de vidrio de rosca corta de 2 ml, nivel 2 paquete de 100
17343823 Vidrio transparente Silicona blanca/PTFE rojo; unido Blanco/rojo Vial de vidrio de rosca corta de 2 ml, nivel 2 paquete de 100
17353823 Vidrio transparente Silicona roja/PTFE marfil Rojo/marfil Vial de vidrio de rosca corta de 2 ml, nivel 2 paquete de 100
17363823 Vidrio ámbar Silicona roja/PTFE marfil Rojo/marfil Vial de vidrio de rosca corta de 2 ml, nivel 2 paquete de 100
17373823 Vidrio transparente PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Rojo/blanco/rojo Vial de vidrio de rosca corta de 2 ml, nivel 2 paquete de 100
17303833 Vidrio transparente Silicona blanca/PTFE rojo Blanco/rojo Vial de vidrio de rosca corta de 2 ml, nivel 2 paquete de 100
17313833 Vidrio transparente Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido Blanco/rojo Vial de vidrio de rosca corta de 2 ml, nivel 2 paquete de 100
17323833 Vidrio ámbar Silicona blanca/PTFE rojo Blanco/rojo Vial de vidrio de rosca corta de 2 ml, nivel 2 paquete de 100
17333833 Vidrio transparente Silicona azul/PTFE transparente; precortado Azul/transparente Vial de vidrio de rosca corta de 2 ml, nivel 2 paquete de 100
17805194 Vidrio transparente PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Rojo/blanco/rojo Vial con cierre de rosca SureStop (montado) paquete de 100
17805184 Vidrio transparente Silicona roja/PTFE marfil Rojo/marfil Vial con cierre de rosca SureStop (montado) paquete de 100
17825224 Vidrio transparente Silicona blanca/PTFE azul; precortado Blanco/azul Vial con cierre de rosca SureStop (montado) paquete de 100
17845214 Vidrio transparente Silicona blanca/PTFE rojo Blanco/rojo Vial con cierre de rosca SureStop paquete de 100
17865174 Vidrio transparente Silicona blanca/PTFE azul; precortado Blanco/azul Vial con cierre de rosca SureStop paquete de 100
18214594 Vidrio hidrolítico (clase I) PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Azul Vial con cierre de rosca paquete de 100
18254594 Vidrio ámbar hidrolítico (clase I) Silicona blanca/PTFE azul; precortado Azul Vial con cierre de rosca paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 17923611 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6AKSV9PP15PI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca con certificación de especificación Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2.
Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca con certificación de especificación Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2. Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales. Elija entre una variedad de kits con viales de rosca corta con puntos de marcado en vidrio transparente o ámbar y tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Seleccione kits con viales SureStop™ y/o tapones de rosca AVCS™ para obtener un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.
Specification Certified Kits
For everyday analysis
All SureSTART products are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
SureStop Vials and Advanced Vial Closure System (AVCS) Caps: This patented screw top vial/cap combination features a push-through resistant sealing ring design, controlled septum compression, and SureStop closure positioning flange to ensure an effective seal that eliminates under- and over-sealing, reduces solvent evaporation, and creates less autosampler interruptions. SureStop vials and AVCS caps have universal instrument compatibility for all LC and GC autosamplers. They also contain low leachable levels, making them an ideal alternative to bonded caps for those seeking cleaner spectra.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Color (sello) Blanco/rojo
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Color Clear
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 1.5 mL
Septo Silicona/poliamida
Incluye 100 Vials and Caps
N.° por paquete 100/Pk.
Tamaño de la abertura (métrico) 6 mm
Dureza 45 shore
Línea de productos SureSTART nivel 2
Volumen total (métrico) 1.5 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Screw Cap, ACVS
Cantidad 100 Pk.
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot No
Tipo de vial Vial con rosca corta
Certificaciones/conformidad Specification Certified
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Specification Certified Vial and Cap Kit, Level 2