Learn More
Thermo Scientific™ Kits de tapones y viales de rosca certificados con especificación SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca con certificación de especificación Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2.
Marca:  Thermo Scientific™ 6AK180W
52.68 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17805184
  • 52.95€ / paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Azul
6 mm
Clear Glass
Silicona roja/PTFE marfil
9 mm
SureSTART nivel 2
Polipropileno
32 mm
Specification Certified
9 mm
9 mm
Red/Ivory
12 mm
2 mL
100 viales y tapones
45 shore
2 mL
Screw Cap, ACVS
1 mm
Assembled Specification Certified Vial and Cap Kit
Sí
SureStop Screw Thread Vial (Assembled)
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Kits de tapones y viales de rosca certificados con especificación SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2 >