Learn More
Thermo Scientific™ Kits de tapones y viales de rosca certificados para HPLC y GC SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17383933 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color del tapón:
Azul
Gris
Material:
Vidrio transparente
Vidrio ámbar
Tipo de tapón:
Rosca (AVCS™), nivel 3
Tapa de rosca, parte superior abierta
Tapón de rosca, nivel 3
Septo:
Silicona blanca/PTFE azul; precortado
Silicona blanca/PTFE rojo
Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón Material Tipo de tapón Septo Tamaño de la unidad
17383933 Azul Vidrio ámbar Rosca (AVCS™), nivel 3 Silicona blanca/PTFE rojo paquete de 100
17393933 Azul Vidrio ámbar Rosca (AVCS™), nivel 3 Silicona blanca/PTFE azul; precortado paquete de 100
17303943 Azul Vidrio transparente Rosca (AVCS™), nivel 3 Silicona blanca/PTFE rojo paquete de 100
17313943 Azul Vidrio transparente Rosca (AVCS™), nivel 3 Silicona blanca/PTFE azul; precortado paquete de 100
17323943 Gris Vidrio ámbar Tapón de rosca, nivel 3 Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido paquete de 100
17333943 Azul Vidrio transparente Tapón de rosca, nivel 3 Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido paquete de 100
17855194 Gris Vidrio ámbar Tapa de rosca, parte superior abierta Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido paquete de 100
17825194 Gris Vidrio transparente Tapa de rosca, parte superior abierta Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17383933 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6PCK575W
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca con certificación para HPLC y GC Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3.
Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca con certificación para HPLC y GC Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3. Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras. Elija entre una variedad de kits con viales de rosca corta con puntos de marcado en vidrio transparente o ámbar y tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Seleccione kits con viales SureStop™ y/o tapones de rosca AVCS™ para obtener un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.
Certificado para HPLC y GC (solo kits)
Para análisis cromatográficos
• Probado y certificado para hasta 15 especificaciones físicas críticas para evitar problemas técnicos/de rendimiento.
• Probado y certificado con GC/FIS LC/UV para garantizar que no hay agentes residuales de fabricación presentes en el vial que puedan generar picos cromatográficos falsos e interferir con sus resultados.
• Se proporciona un certificado con cada kit.
Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Color (sello) White/Red
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Material Vidrio ámbar
Volumen (métrico) 2 mL
Septo Silicona blanca/PTFE rojo
Incluye 100 viales y tapones
Tamaño de la abertura (métrico) 9mm
Dureza 55 shore
Línea de productos SureSTART nivel 3
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Rosca (AVCS™), nivel 3
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón 9mm
Marking Spot Sí
Septa Size (Metric) 9mm
Tipo de vial Vial SureStop™ de vidrio de rosca corta de 2 ml , nivel 3
Certificaciones/conformidad Certificación para HPLC y GC
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Kit de viales y tapones con certificación para HPLC y GC, nivel 3