Learn More
Thermo Scientific™ Microviales de vidrio de alta recuperación con tapón a presión SureSTART™ para muestras de <2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17394023 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro de la abertura (métrico):
5.5 mm
6 mm
Material (recubrimiento):
No
Silanized
Cantidad:
100/Pk.
1000/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro de la abertura (métrico) Material (recubrimiento) Cantidad Tamaño de la unidad
17394023 5.5 mm No 100/Pk. paquete de 100
17304033 - - - paquete de 5000
17314033 5.5 mm No 1000/Pk. paquete de 1000
17354033 6 mm Silanized 100/Pk. paquete de 100
17865184 6 mm No 100/Pk. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17394023 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6PRV1115V
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
En stock
Utilice los microviales de vidrio de alta recuperación con tapón a presión SureSTART™, rendimiento de nivel 3, para maximizar el volumen de inyección al analizar muestras de menos de 2 ml.
Elija los microviales de vidrio de alta recuperación con tapón a presión Thermo Scientific™ SureSTART™, rendimiento de nivel 3, para maximizar el volumen inyección al analizar muestras de < 2 ml. Con unas dimensiones exteriores de 12 x 32 mm, estos microviales de vidrio transparente y ámbar tienen un fondo interior en forma de V que permite un volumen total utilizable relativamente alto y un volumen residual de 4 lμl. Se trata de un vial de rendimiento de nivel 3, lo que significa que está diseñado para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes.
Características
  • Certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático
  • Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
  • Utilice tapones a presión y septos de 9 mm o los tapones de rosca y septos de 11 mm para sellar este vial
  • Compre al por mayor para ahorrar más
Viales de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
  • Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ GC y LC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta (HRAM) de alta resolución
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) 5.5 mm
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio transparente
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) (U)HPLC, GC, MS
Graduado No
Tipo de inserto None
Material (recubrimiento) No
Tipo de empaquetado 1 Pk. of 100
Tamaño de la abertura (métrico) 11 mm
Volumen residual (métrico) <4 μL
Estilo de la base Fondo en V interior
Línea de productos SureSTART nivel 3
Volumen total (métrico) 1,5 mL
Tipo de tapón Tapón a presión
Cantidad 100/Pk.
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 1,2 mL
Para utilizar con (equipo) HPLC/GC Autosampler
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial a presión de vidrio de alta recuperación, nivel 3