Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de vidrio SureSTART™ para viales de 2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17953611 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de la base:
Base plana
Cónico con polyspring de PE
Cónico con punto de extracción
Cónicos
Punta de precisión cónica
Material:
De vidrio
Vidrio de borosilicato
Vidrio silanizado
Vidrio silanizado transparente
Vidrio transparente
Volume (Metric) Usable:
0,25 mL
0,25 mL
0,35 mL
0,35 mL
0,45 mL
0,45 mL
Cantidad:
100/paq.
1000/paq.
500/paq.
5000/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
paquete de 5000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de la base Material Volume (Metric) Usable Cantidad Tamaño de la unidad
17953611 Cónicos Vidrio de borosilicato 0,25 mL 100/paq. paquete de 100
17303983 Cónico con polyspring de PE Vidrio transparente 0,25 mL 100/paq. paquete de 100
17313983 Cónico con polyspring de PE Vidrio transparente 0,25 mL 5000/paq. paquete de 5000
17323983 Cónico con polyspring de PE Vidrio transparente 0,25 mL 1000/paq. paquete de 1000
17333983 Cónico con polyspring de PE Vidrio silanizado transparente 0,25 mL 100/paq. paquete de 100
17343983 Cónico con polyspring de PE Vidrio silanizado transparente 0,25 mL 5000/paq. paquete de 5000
17353983 Cónico con polyspring de PE Vidrio silanizado transparente 0,25 mL 1000/paq. paquete de 1000
17363983 Cónico con punto de extracción Vidrio transparente 0,35 mL 100/paq. paquete de 100
17373983 Cónico con punto de extracción Vidrio transparente 0,35 mL 5000/paq. paquete de 5000
17383983 Cónico con punto de extracción Vidrio transparente 0,35 mL 1000/paq. paquete de 1000
17393983 Base plana Vidrio transparente 0,45 mL 500/paq. paquete de 500
17895184 Punta de precisión cónica De vidrio 0,35 mL 100/paq. paquete de 100
17845204 Base plana Vidrio silanizado 0,45 mL 500/paq. paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17953611 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6PME03C1SPG
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Utilice insertos de vidrio de rendimiento de nivel 3 SureSTART™ en viales de rosca, a presión o para encapsular de 2 ml al analizar tamaños de muestra muy pequeños (menos de 2 ml).
Utilice insertos Thermo Scientific™ SureSTART™ de rendimiento de nivel 3 con viales de 2 ml al analizar muestras de < 2 ml para maximizar el volumen de inyección. Estos insertos de vidrio tienen una pequeña capacidad de volumen total de < 400 μl y un volumen residual mínimo de 2 μl. Cuando se colocan y se sellan dentro de un vial de 2 ml, se pueden utilizar micromuestras en bandejas de muestreador automático convencionales. Elija entre los formatos de inserto cónico de polyspring, cónico de punto de extracción o de fondo plano. Los insertos cónicos son más eficaces con volúmenes residuales de 2 a 4 μl. Estos insertos cuenta con un rendimiento de nivel 3, lo que significa que están diseñados para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes. Cuentan con certificado de especificación para garantizar las dimensiones físicas y cumplir todos los requisitos de las farmacopea de EE. UU., UE y Japón.
Features
  • Use 9 mm screw top vials, 11 mm snap top vials, or 11 mm crimp top vials with these inserts
  • Seal these vials with 9 mm screw caps or 11 mm crimp/snap caps and the corresponding septa depending upon which vial type you use
Performance Level 3 Inserts – for High Performance Applications
  • Polyspring conical inserts utilise a polyethylene spring to center the bottom of the insert and to provide a cushion against needle contact
  • Flat bottom inserts can accommodate more sample volume than polyspring or pulled point conical inserts
  • Suitable for GC, HPLC/UHPLC, and mass spectrometry (MS) applications
  • Recommended for use with Thermo Scientific™ GC and LC Orbitrap™ MS systems and other high-resolution accurate mass instruments
Specification Certified
  • All Thermo Scientific SureSTART inserts are dimensionally verified
  • Inspected by automated optical and gauge inspection to ensure critical dimensions and tolerances
  • Uniform and defect-free
Lot Traceable
  • 100% traceable through the manufacturing process
  • Certificate of Conformance available by lot number upon request
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Material Vidrio de borosilicato
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Micro Sampling
Tipo de inserto Inserts with spring for HPLC and GC Vials
Tipo de empaquetado 1 Pack of 100
Volumen residual (métrico) 4 μl
Estilo de la base Cónicos
Línea de productos SureSTART nivel 3
Volumen total (métrico) 0.375 mL
Cantidad 100/paq.
Volume (Metric) Usable 0,25 mL
Para utilizar con (equipo) 2 mL Vials
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad Specification Certified
Altura (métrico) 29 mm
Tipo de producto GOLD-Grade Glass Insert