Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de vidrio SureSTART™ para viales de 2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17895184 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Estilo de la base:
Base plana
Cónico con polyspring de PE
Cónico con punto de extracción
Cónicos
Punta de precisión cónica
Material:
De vidrio
Vidrio de borosilicato
Vidrio silanizado
Vidrio silanizado transparente
Vidrio transparente
Volume (Metric) Usable:
0,25 mL
0,25 mL
0,35 mL
0,35 mL
0,45 mL
0,45 mL
Cantidad:
100/paq.
1000/paq.
500/paq.
5000/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
paquete de 5000
Código de producto. 17895184
Marca: Thermo Scientific™ 6PME04CPR1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice insertos de vidrio de rendimiento de nivel 3 SureSTART™ en viales de rosca, a presión o para encapsular de 2 ml al analizar tamaños de muestra muy pequeños (menos de 2 ml).
Utilice insertos Thermo Scientific™ SureSTART™ de rendimiento de nivel 3 con viales de 2 ml al analizar muestras de < 2 ml para maximizar el volumen de inyección. Estos insertos de vidrio tienen una pequeña capacidad de volumen total de < 400 μl y un volumen residual mínimo de 2 μl. Cuando se colocan y se sellan dentro de un vial de 2 ml, se pueden utilizar micromuestras en bandejas de muestreador automático convencionales. Elija entre los formatos de inserto cónico de polyspring, cónico de punto de extracción o de fondo plano. Los insertos cónicos son más eficaces con volúmenes residuales de 2 a 4 μl. Estos insertos cuenta con un rendimiento de nivel 3, lo que significa que están diseñados para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes. Cuentan con certificado de especificación para garantizar las dimensiones físicas y cumplir todos los requisitos de las farmacopea de EE. UU., UE y Japón.
Features
  • Use 9 mm screw top vials, 11 mm snap top vials, or 11 mm crimp top vials with these inserts
  • Seal these vials with 9 mm screw caps or 11 mm crimp/snap caps and the corresponding septa depending upon which vial type you use
Performance Level 3 Inserts – for High Performance Applications
  • Polyspring conical inserts utilise a polyethylene spring to center the bottom of the insert and to provide a cushion against needle contact
  • Flat bottom inserts can accommodate more sample volume than polyspring or pulled point conical inserts
  • Suitable for GC, HPLC/UHPLC, and mass spectrometry (MS) applications
  • Recommended for use with Thermo Scientific™ GC and LC Orbitrap™ MS systems and other high-resolution accurate mass instruments
Specification Certified
  • All Thermo Scientific SureSTART inserts are dimensionally verified
  • Inspected by automated optical and gauge inspection to ensure critical dimensions and tolerances
  • Uniform and defect-free
Lot Traceable
  • 100% traceable through the manufacturing process
  • Certificate of Conformance available by lot number upon request
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
  • Level 1: Everyday analysis
    Chromatography approved
    SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
  • Level 2: High-throughput analysis
    When robustness and reproducibility are key
    SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
  • Level 3: High performance
    When sensitivity is a must
    SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Material De vidrio
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Micro Sampling
Tipo de inserto Inserts for HPLC and GC Vials
Tipo de empaquetado 1 Pack of 100
Tamaño de la abertura (métrico) 6 mm
Volumen residual (métrico) 2 μL
Estilo de la base Punta de precisión cónica
Línea de productos SureSTART nivel 3
Volumen total (métrico) 0.4 mL
Altura (métrico) 31 mm
Cantidad 100/paq.
Certificaciones/conformidad Specification Certified
Tipo Insert
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 0,35 mL
Para utilizar con (equipo) 2 mL Vials