Learn More
Thermo Scientific™ Kits de tapones y viales de rosca certificados por EPA SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. 17835194 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
4 mL
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
20 mL
40 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño del tapón:
13 mm
15 mm
18 mm
24 mm
24 mm
Septo:
Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco
Silicona transparente/PTFE blanco
Silicona/PTFE
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tamaño del tapón Septo Tamaño de la unidad
17835194 20 mL Transparente 24 mm Silicona/PTFE paquete de 100
17383803 12 mL Ámbar 15 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 200
17393803 12 mL Transparente 15 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 200
17303813 16 mL Ámbar 18 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 200
17313813 16 mL Transparente 18 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 200
17323813 20 mL Ámbar 24 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 100
17333813 20 mL Transparente 24 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 100
17353813 40 mL Ámbar 24 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 100
17363813 40 mL Ámbar 24 mm Silicona transparente/PTFE blanco paquete de 100
17373813 40 mL Transparente 24 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 100
17383813 40 mL Transparente 24 mm Silicona transparente/PTFE blanco paquete de 100
17393813 4 mL Ámbar 13 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 100
17303823 4 mL Transparente 13 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 100
17383823 8 mL Ámbar 15 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 200
17393823 8 mL Transparente 15 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 17835194 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6AK20COTAS
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Asegúrese de que sus análisis medioambientales cumplen las normativas gubernamentales con nuestros kits de tapones y viales certificados por EPA Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2.
Asegúrese de que sus análisis medioambientales cumplen las normativas gubernamentales con nuestros kits de tapones y viales certificados por EPA Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2. Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales. Elija entre una variedad de kits con viales de rosca de vidrio transparente o ámbar y tapones de polipropileno con cubierta abierta o cerrada con septos de silicona/PTFE o espuma de polietileno/PTFE diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático.
Level 100 EPA Vials
Our Level 100 EPA vials are processed and packaged under a strict registered ISO Quality Management System. Level 100 products are not certified or pre-cleaned. Every case of product is labeled with its production number and is custody sealed to ensure reliable chain-of-custody.
Specification Certified Kits
For everyday analysis
All SureSTART products are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Color (sello) Clear/White
Diámetro de la abertura (métrico) 15 mm
Diámetro interior (métrico) 28 mm
Color Transparente
Material Glass
Volumen (métrico) 20 mL
Septo Silicona/PTFE
Incluye 100 viales y tapones
Tamaño de la abertura (métrico) 24 mm
Dureza 50 shore
Línea de productos SureSTART nivel 2
Volumen total (métrico) 20 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Screw Cap, Open Top
Grosor (métrico) 3.3 mm
Tamaño del tapón 24 mm
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 24 mm
Tipo de vial 20 mL Screw Glass Vial, Level 2
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación, EPA de nivel 100
Altura (métrico) 57 mm
Tipo de producto EPA Certified Vial and Cap Kit, Level 2