Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo tapones para viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 18274584 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Color | Septo | Modelo | unitSize | Dureza |
|---|---|---|---|---|---|
| 18274584 | Verde | Silicona/PTFE | Precortado | paquete de 100 | - |
| 17363993 | Azul, Gold | Silicona blanca/PTFE rojo | Cubierta de placa de estaño magnético | paquete de 100 | 54 shore |
| 17334043 | Azul | Silicona blanca/PTFE rojo | - | paquete de 100 | 54 shore |
| 17344043 | Azul | Silicona azul/PTFE transparente; suave | Suave | paquete de 100 | 45 shore |
| 17354043 | Azul | Silicona azul/PTFE transparente; precortado, blando | Precortado, suave | paquete de 100 | 45 shore |
| 17364043 | Azul | Silicona blanca/PTFE rojo | - | paquete de 5000 | 54 shore |
| 17374043 | Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | - | paquete de 100 | 54 shore |
| 17384043 | Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | - | paquete de 5000 | 54 shore |
| 17394043 | Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | - | paquete de 1000 | 54 shore |
| 17304053 | Azul | Silicona blanca/PTFE rojo | - | paquete de 1000 | 54 shore |
| 17314053 | Negro | Silicona blanca/PTFE rojo; unido | De unión | paquete de 100 | 54 shore |
| 17324053 | Negro | Silicona blanca/PTFE rojo; unido | De unión | paquete de 5000 | 54 shore |
| 17334053 | Negro | Silicona blanca/PTFE rojo; unido | De unión | paquete de 1000 | 54 shore |
| 17344053 | Gris | Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido | Precortado, adherido | paquete de 100 | 54 shore |
| 17354053 | Gris | Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido | Precortado, adherido | paquete de 5000 | 54 shore |
| 17364053 | Gris | Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido | Precortado, adherido | paquete de 1000 | 54 shore |
| 17374053 | Azul | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Precortado | paquete de 100 | 54 shore |
| 17384053 | Azul | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Precortado | paquete de 5000 | 54 shore |
| 17394053 | Rojo | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Precortado | paquete de 100 | 54 shore |
| 17304063 | Rojo | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Precortado | paquete de 5000 | 54 shore |
| 17314063 | Rojo | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Precortado | paquete de 1000 | 54 shore |
| 17324063 | Azul | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Precortado | paquete de 1000 | 54 shore |
| 17334063 | Azul | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | - | paquete de 100 | 54 shore |
| 17344063 | Azul | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | - | paquete de 5000 | 54 shore |
| 17354063 | Rojo | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | - | paquete de 100 | 54 shore |
| 17364063 | Rojo | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | - | paquete de 5000 | 54 shore |
| 17374063 | Rojo | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | - | paquete de 1000 | 54 shore |
| 17384063 | Azul | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | - | paquete de 1000 | 54 shore |
| 17815194 | Amarillo | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Precortado | paquete de 100 | 45 shore |
| 17865204 | Amarillo | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | - | paquete de 100 | 50 shore |
| 17875204 | Verde | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | - | paquete de 100 | 50 shore |
Descripción
Utilice tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de rosca con aberturas de 9 mm, incluyendo nuestros viales de rosca de vidrio de 2 ml, viales de rosca de vidrio de grado GOLD de 2 ml y microviales a rosca de vidrio de recuperación total SureSTART para muestras de < 2 ml, viales de rosca de vidrio de alta recuperación de 1,7 ml y microviales de rosca de vidrio para muestras de < 2 ml (nivel 3). Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras Elija entre tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE de uso general para reducir los problema relacionados con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Nuestros tapones AVCS™ incorporan la tecnología de sistema avanzado de cierre de frascos para garantizar una compresión óptima de sellado al cerrar el vial. Utilice tapones de rosca AVCS con nuestros viales SureStop™ para un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.
Our performance Level 3 caps are specially designed and treated for mass spectrometry applications and contain the lowest amounts of metals, extractables, and leachables, ensuring that you consistently achieve sensitivity and selectivity from your most challenging analytes.
SureStop Vials & Advanced Vial Closure System (AVCS) Caps:
This patented screw top vial/cap combination features a push-through resistant sealing ring design, controlled septum compression, and SureStop closure positioning flange to ensure an effective seal that eliminates under- and over-sealing, reduces solvent evaporation, and creates less autosampler interruptions. SureStop vials and AVCS caps have universal instrument compatibility for all LC and GC autosamplers. They also contain low leachable levels, making them an ideal alternative to bonded caps for those seeking cleaner spectra.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
Especificaciones
Especificaciones
| Color (sello) | Blanco/azul |
| Color | Verde |
| Diámetro exterior (imperial) | 9 mm |
| Material | Silicone, PTFE |
| Precortados | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Desechables | Single-use |
| Septo | Silicona/PTFE |
| Incluye | Septum |
| Material (sello) | Silicona/PTFE |
| Modelo | Precortado |
| Línea de productos | SureSTART nivel 3 |
| Cantidad | 100 Pk. |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Tamaño del tapón | 9 mm |
| Para utilizar con (equipo) | LC/GC autosampler |
| Tipo de vial | 9 mm Screw thread |
| Características ecológicas | Yes - Recyclable packaging |
| ACT Label | Yes |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Altura (métrico) | 5.85 mm |
| Tipo de producto | AVCS Screw Cap |
| Mostrar más Mostrar menos |