Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17363993 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Azul, Gold
Gris
Negro
Rojo
Verde
Septo:
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
Silicona azul/PTFE transparente; precortado, blando
Silicona azul/PTFE transparente; suave
Silicona blanca/PTFE azul; precortado
Silicona blanca/PTFE rojo
Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido
Silicona blanca/PTFE rojo; unido
Silicona/PTFE
Modelo:
Cubierta de placa de estaño magnético
De unión
Precortado
Precortado, adherido
Precortado, suave
Suave
Dureza:
45 shore
50 shore
54 shore
55 Shore
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Septo Modelo Dureza Tamaño de la unidad
17363993 Azul, Gold Silicona blanca/PTFE rojo Cubierta de placa de estaño magnético 54 shore paquete de 100
17334043 Azul Silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 100
17344043 Azul Silicona azul/PTFE transparente; suave Suave 45 shore paquete de 100
17354043 Azul Silicona azul/PTFE transparente; precortado, blando Precortado, suave 45 shore paquete de 100
17364043 Azul Silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 5000
17374043 Rojo Silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 100
17384043 Rojo Silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 5000
17394043 Rojo Silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 1000
17304053 Azul Silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 1000
17314053 Negro Silicona blanca/PTFE rojo; unido De unión 54 shore paquete de 100
17324053 Negro Silicona blanca/PTFE rojo; unido De unión 54 shore paquete de 5000
17334053 Negro Silicona blanca/PTFE rojo; unido De unión 54 shore paquete de 1000
17344053 Gris Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido Precortado, adherido 54 shore paquete de 100
17354053 Gris Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido Precortado, adherido 54 shore paquete de 5000
17364053 Gris Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido Precortado, adherido 54 shore paquete de 1000
17374053 Azul Silicona blanca/PTFE azul; precortado Precortado 54 shore paquete de 100
17384053 Azul Silicona blanca/PTFE azul; precortado Precortado 54 shore paquete de 5000
17394053 Rojo Silicona blanca/PTFE azul; precortado Precortado 54 shore paquete de 100
17304063 Rojo Silicona blanca/PTFE azul; precortado Precortado 54 shore paquete de 5000
17314063 Rojo Silicona blanca/PTFE azul; precortado Precortado 54 shore paquete de 1000
17324063 Azul Silicona blanca/PTFE azul; precortado Precortado 54 shore paquete de 1000
17334063 Azul PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 100
17344063 Azul PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 5000
17354063 Rojo PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 100
17364063 Rojo PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 5000
17374063 Rojo PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 1000
17384063 Azul PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 1000
17815194 Amarillo Silicona blanca/PTFE azul; precortado Precortado 45 shore paquete de 100
17865204 Amarillo PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo - 50 shore paquete de 100
17875204 Verde PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo - 50 shore paquete de 100
18274584 Verde Silicona/PTFE Precortado 55 Shore paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Código de producto. 17363993 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6PMSC9ST1
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Utilice tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3 con viales de rosca con una abertura de 9 mm para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Utilice tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de rosca con aberturas de 9 mm, incluyendo nuestros viales de rosca de vidrio de 2 ml, viales de rosca de vidrio de grado GOLD de 2 ml y microviales a rosca de vidrio de recuperación total SureSTART para muestras de < 2 ml, viales de rosca de vidrio de alta recuperación de 1,7 ml y microviales de rosca de vidrio para muestras de < 2 ml (nivel 3). Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras Elija entre tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE de uso general para reducir los problema relacionados con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Nuestros tapones AVCS™ incorporan la tecnología de sistema avanzado de cierre de frascos para garantizar una compresión óptima de sellado al cerrar el vial. Utilice tapones de rosca AVCS con nuestros viales SureStop™ para un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.
Nuestros tapones de rendimiento de nivel 3 están especialmente diseñados y tratados para aplicaciones de espectrometría de masas y contienen las cantidades más bajas de metales, extraíbles y lixiviables, lo que le garantiza una sensibilidad y selectividad constantes de sus analitos más difíciles.
Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul, Gold
Material Cubierta de hojalata magnética/polipropileno
Precortados No
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Septo Silicona blanca/PTFE rojo
Incluye Septum
Nivel Level 3
N.° por paquete 100
Modelo Cubierta de placa de estaño magnético
Dureza 54 shore
Línea de productos SureSTART nivel 3
Cantidad 100/Pk.
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón 9mm
Para utilizar con (equipo) Viales con rosca de 9 mm
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
ACT Label Yes
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo de producto Rosca (AVCS™), nivel 3
Septum Color White/Red