Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de 20 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. 17393763 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.° por paquete:
100/paq.
1000/paq.
5000/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° por paquete Tamaño de la unidad
17393763 100/paq. paquete de 100
17303773 5000/paq. paquete de 5000
17313773 1000/paq. paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17393763 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6A20BS
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Utilice los tapones de 20 mm Thermo ScientificTM SureSTARTM de nivel 2 con viales para capsular con una abertura de 20 mm y un ajuste a presión seguro para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales.
Utilice los tapones de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales para capsular con abertura de 20 mm y un ajuste a presión seguro, incluidos nuestros viales con espacio de cabeza para capsular de 20 mm (nivel 2). Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son clave. Elija entre varios tamaños de paquete de baja permeabilidad, tapones de caucho de bromobutilo de 3 mm de grosor diseñados para ofrecer una alternativa eficaz a los tapones de rosca.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris
Material Caucho de bromobutilo
Nivel Level 2
N.° por paquete 100/paq.
Tipo de empaquetado 1 pack of 100
Línea de productos SureSTART nivel 2
Cantidad 100
Grosor (métrico) 3 mm
Tamaño del tapón 20 mm
Para utilizar con (equipo) Viales con espacio de cabeza para encapsular de 20 mm
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo de producto Tapón, nivel 2