Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de 20 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice los tapones de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales para capsular con abertura de 20 mm y un ajuste a presión seguro, incluidos nuestros viales con espacio de cabeza para capsular de 20 mm (nivel 2). Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son clave. Elija entre varios tamaños de paquete de baja permeabilidad, tapones de caucho de bromobutilo de 3 mm de grosor diseñados para ofrecer una alternativa eficaz a los tapones de rosca.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Material | Caucho de bromobutilo |
| Nivel | Level 2 |
| N.° por paquete | 1000/paq. |
| Tipo de empaquetado | 10 packs of 100 |
| Línea de productos | SureSTART nivel 2 |
| Cantidad | 1000 |
| Grosor (métrico) | 3 mm |
| Tamaño del tapón | 20 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales con espacio de cabeza para encapsular de 20 mm |
| Mostrar más |