Learn More
Thermo Scientific™ Septos de 20 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. 17885204 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco, Beige
Negro. gris, Gray
Material:
Butilo/PTFE
Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Dureza:
45 shore
50 shore
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material Dureza Tamaño de la unidad
17885204 Negro. gris, Gray Butilo/PTFE 50 shore paquete de 100
17323773 Blanco, Beige Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) 45 shore paquete de 100
17333773 Blanco, Beige Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) 45 shore paquete de 5000
17343773 Blanco, Beige Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) 45 shore paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17885204 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6A20CBT3
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Sustituya los septos desgastados con septos Thermo Scientific™ SureSTART™de 20 mm (nivel 2).
Sustituya los septos desgastados con septos Thermo Scientific™ SureSTART™ de 20 mm (nivel 2). Seleccione el nivel 2 de productos para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son clave. Elija entre varios tamaños de paq. de septos de silicona/PTFE de uso general fabricados con valores shore de 45 para reducir los problemas con las agujas del muestreador automático.
  • Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
  • PTFE - Ideal for temperatures -200 - 250°C and highest solvent stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Negro. gris, Gray
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Butilo/PTFE
Precortados No
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Septo Butyl/PTFE PharmaFix
Tipo de empaquetado 1 pack of 100
Dureza 50 shore
Línea de productos SureSTART nivel 2
Cantidad 100
Grosor (métrico) 3 mm
Tamaño del tapón 20 mm Crimp Caps
Para utilizar con (equipo) 20 mm Crimp Caps
Septa Size (Metric) 20 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Specification Certified
Tipo de producto Septos, nivel 2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.