Learn More
Thermo Scientific™ Viales con espacio de cabeza con tapón de capsular de vidrio de 20 ml SureSTART™, análisis diarios de nivel 1
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Utilice los viales con tapón de rosca de vidrio de 20 ml Thermo Scientific™ SureSTART™ con nivel de rendimiento 1 para el análisis de cromatografía diario. Ofrecen una opción asequible y se pueden utilizar con todos los tipos de instrumentos de GC de espacio de cabeza. Estos viales con espacio de cabeza están fabricados con vidrio de primera clase hidrolítico de calidad superior (tipo 1) y tienen una pared de vidrio más gruesa para resistir temperaturas y presiones internas más altas para el análisis de gases volátiles en el espacio de cabeza de los viales. Estos viales cuentan con certificado de especificación para garantizar las dimensiones compatibles con el muestreador automático físicas y cumplir todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., UE y Japón. Selle estos viales para capsular con tapones y septos de aluminio de 20 mm mediante una herramienta de engarzado manual o electrónica.
Viales de rendimiento de nivel 1: para análisis diarios
- Vial con una sola onda
- Cómodo parche de escritura en los viales
- Son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de la calidad que utilizan detectores de núcleo
- Para su uso para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como FID, ECD TCD y NPD
Certificación de especificación
- Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones Thermo Scientific SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento y presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones y kits de nivel 3 son para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras más valiosas (y analitos propensos a la adsorción de vidrio) para ofrecer unos resultados uniformes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Spécification
Spécification
| Diámetro de la abertura (métrico) | 12.5 mm |
| Color | Clear |
| Diámetro exterior (imperial) | 22.5 mm |
| Material | Vidrio transparente |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Desechables | Single-use |
| Volumen (métrico) | 20 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Headspace |
| Graduado | Yes |
| Tipo de inserto | None |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.