Learn More
Thermo Scientific™ 
Microviales de polipropileno de 2 ml con tapón a presión SureSTART™ para muestras de < 2 ml, análisis diario de nivel 1
Código de producto. 17343913 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Estilo de la base:
Vial con inserto, cónico
Vial de inserción, fondo plano
Volumen total (métrico):
0,3 mL
0,8 mL
1 mL
Cantidad:
1000/caja
5000/caja
Paquete de 100
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de la base Volumen total (métrico) Cantidad unitSize
17343913 Vial de inserción, fondo plano 1 mL Paquete de 100 paquete de 100
17383903 Vial con inserto, cónico 0,3 mL Paquete de 100 paquete de 100
17393903 Vial con inserto, cónico 0,3 mL 5000/caja paquete de 5000
17303913 Vial con inserto, cónico 0,3 mL 1000/caja paquete de 1000
17313913 Vial con inserto, cónico 0,8 mL Paquete de 100 paquete de 100
17323913 Vial con inserto, cónico 0,8 mL 5000/caja paquete de 5000
17333913 Vial con inserto, cónico 0,8 mL 1000/caja paquete de 1000
17353913 Vial de inserción, fondo plano 1 mL 5000/caja paquete de 5000
17363913 Vial de inserción, fondo plano 1 mL 1000/caja paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17343913 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6ERV1108PPFB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilícelos microviales de polipropileno de 2 ml con tapón a presión SureSTART™, rendimiento de nivel 1, para el análisis diario de muestras de < 2 ml con disolventes polares o mezclas de agua y disolventes polares.
Utilice los microviales de polipropileno de 2 ml con tapón a presión Thermo Scientific™ SureSTART™ con rendimiento de nivel 1 para análisis de cromatografía diario de muestras de < 2 ml. Ofrecen una opción asequible y se pueden utilizar con todos los tipos de instrumentos de HPLC/UHPLC. Estos viales a presión de 2 ml de plástico transparente tienen la certificación de especificación para garantizar dimensiones físicas compatibles con el muestreador automático. Utilice septos y tapones a presión de 11 mm para sellar estos viales a presión.
Viales de rendimiento de nivel 1: para análisis diarios
  • Vial con una sola onda
  • Son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de la calidad que utilizan detectores de núcleo
  • Los viales de polipropileno se recomiendan cuando se analizan compuestos/analitos polares
  • Adecuados para aplicaciones de HPLC/UHPLC
  • Para su uso para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, DAD/PDA, RI, ELSD y fluorescencia
  • No se recomienda su uso con disolventes no polares
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones Thermo Scientific SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento y presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones y kits de nivel 3 son para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras más valiosas (y analitos propensos a la adsorción de vidrio) para ofrecer unos resultados uniformes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Clear
Material Polipropileno transparente
Volumen (métrico) 2 mL
Nivel Level 1
Tamaño de la abertura (métrico) 11 mm
Volumen residual (métrico) 8 µl
Estilo de la base Vial de inserción, fondo plano
Línea de productos SureSTART nivel 1
Volumen total (métrico) 1 mL
Tipo de tapón Tapón a presión
Cantidad Paquete de 100
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 0,8 mL
Para utilizar con (equipo) Tapones y septos a presión de 11 mm
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Microvial de plástico a presión de 2 ml, nivel 1