Learn More
Thermo Scientific™ Rosca de vidrio de grado GOLD de 2 ml SureSTART™ y viales con tapón de rosca, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Elija el tornillo de vidrio transparente de grado GOLD de 2 ml Thermo Scientific™ SureSTART™ y los viales con tapón de rosca, nivel de rendimiento 3, al analizar analitos como compuestos polares que se adsorben fuertemente en la superficie de vidrio o que son sensibles a los cambios de pH de las muestras. Estos viales de nivel 3 para aplicaciones de alto rendimiento están fabricados con vidrio de baja adsorción GOLD y ofrecen:
- Máxima pureza de vidrio disponible
- Menor actividad posible en la superficie
- Adsorción ultrabaja y cambio de pH para el análisis de ultratrazas
Los viales de nivel 3 están diseñados para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes. Cuentan con certificado de especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad del muestreador automático, y cumplir todos los requisitos de la farmacopea de EE. UU., UE y Japón.
Compre al por mayor para ahorrar más.
Características
Viales de rosca y de crimpado de grado GOLD:
- Utilice tapones de rosca de 9 mm y septos o tapones de rosca de 11 mm y septos para sellar la parte superior del tornillo o los viales superiores de rosca, respectivamente
- Utilice los dispositivos de encapsulado y retirada de tapones electrónicos o manuales Thermo Scientific para poner y quitar el tapón para encapsular del vial
Viales de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
- Se identifican mediante tres ondas en el vial
- Cómoda etiqueta para escribir
- Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
- Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ GC y LC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta (HRAM) de alta resolución
Certificación de especificación
- Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de la abertura (métrico) | 6 mm |
| Color | Clear |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio transparente |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Desechables | Single-use |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | (U)HPLC, GC, MS |
| Graduado | Yes |
| Tipo de inserto | None |
| Mostrar más |