Learn More
Thermo Scientific™ Rosca de vidrio de grado GOLD de 2 ml SureSTART™ y viales con tapón de rosca, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17363953 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Vial de rosca de vidrio SureStop™ de grado GOLD de 2 ml, nivel 3
Vial para capsular de vidrio de grado GOLD de 2 ml, nivel 3
Estilo de rosca:
11 mm
9 mm SureStop Short Thread
Cantidad:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Estilo de rosca Cantidad Tamaño de la unidad
17363953 Vial para capsular de vidrio de grado GOLD de 2 ml, nivel 3 11 mm 100/Pk. paquete de 100
17374073 Vial de rosca de vidrio SureStop™ de grado GOLD de 2 ml, nivel 3 9 mm SureStop Short Thread 100/Pk. paquete de 100
17384073 Vial de rosca de vidrio SureStop™ de grado GOLD de 2 ml, nivel 3 9 mm SureStop Short Thread 5000/Pk. paquete de 5000
17394073 Vial de rosca de vidrio SureStop™ de grado GOLD de 2 ml, nivel 3 9 mm SureStop Short Thread 1000/Pk. paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17363953 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6PCV11G
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
En stock
Use el tornillo de vidrio de grado GOLD de 2 ml SureSTART™ y los viales con tapón de rosca, nivel de rendimiento 3, al analizar analitos que se adsorben fuertemente en la superficie de vidrio o que son sensibles a los cambios de pH de las muestras.
Elija el tornillo de vidrio transparente de grado GOLD de 2 ml Thermo Scientific™ SureSTART™ y los viales con tapón de rosca, nivel de rendimiento 3, al analizar analitos como compuestos polares que se adsorben fuertemente en la superficie de vidrio o que son sensibles a los cambios de pH de las muestras. Estos viales de nivel 3 para aplicaciones de alto rendimiento están fabricados con vidrio de baja adsorción GOLD y ofrecen:
  • Máxima pureza de vidrio disponible
  • Menor actividad posible en la superficie
  • Adsorción ultrabaja y cambio de pH para el análisis de ultratrazas
Los viales de nivel 3 están diseñados para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes. Cuentan con certificado de especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad del muestreador automático, y cumplir todos los requisitos de la farmacopea de EE. UU., UE y Japón.
Compre al por mayor para ahorrar más.
Características
Viales de rosca y de crimpado de grado GOLD:
  • Utilice tapones de rosca de 9 mm y septos o tapones de rosca de 11 mm y septos para sellar la parte superior del tornillo o los viales superiores de rosca, respectivamente
  • Utilice los dispositivos de encapsulado y retirada de tapones electrónicos o manuales Thermo Scientific para poner y quitar el tapón para encapsular del vial
Viales de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Se identifican mediante tres ondas en el vial
  • Cómoda etiqueta para escribir
  • Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
  • Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ GC y LC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta (HRAM) de alta resolución
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio transparente
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Volumen (métrico) 2 mL
Para utilizar con (aplicación) (U)HPLC, GC, MS
Graduado Yes
Tipo de inserto None
Material (recubrimiento) No
Tipo de empaquetado 1 Pk. of 100
Tamaño de la abertura (métrico) 11 mm
Estilo de rosca 11 mm
Volumen residual (métrico) <170 μL
Estilo de la base Base plana
Línea de productos SureSTART nivel 3
Volumen total (métrico) 2 mL
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Cantidad 100/Pk.
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 1,5 mL
Para utilizar con (equipo) HPLC/GC Autosampler
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial para capsular de vidrio de grado GOLD de 2 ml, nivel 3