Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapón de rosca de vidrio de 2 ml SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. 17333793 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen total (métrico):
2 mL
Tipo de producto:
Vial de vidrio para capsular de 2 ml, nivel 2
Color:
Amber
Clear
Cantidad:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen total (métrico) Tipo de producto Color Cantidad Tamaño de la unidad
17333793 2 mL Vial de vidrio para capsular de 2 ml, nivel 2 Clear 100/Pk. paquete de 100
17343793 2 mL Vial de vidrio para capsular de 2 ml, nivel 2 Clear 5000/Pk. paquete de 5000
17353793 2 mL Vial de vidrio para capsular de 2 ml, nivel 2 Clear 1000/Pk. paquete de 1000
17363793 2 mL Vial de vidrio para capsular de 2 ml, nivel 2 Amber 100/Pk. paquete de 100
17373793 2 mL Vial de vidrio para capsular de 2 ml, nivel 2 Amber 5000/Pk. paquete de 5000
17383793 2 mL Vial de vidrio para capsular de 2 ml, nivel 2 Amber 1000/Pk. paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17333793 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6ACV111P
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Elija los viales con tapón de rosca de vidrio de 2 ml SureSTART™, rendimiento de nivel 2, para garantizar datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento.
Elija los viales con tapón de rosca de vidrio de 2 ml Thermo Scientific™ SureSTART™, rendimiento de nivel 2, para garantizar datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento que utilizan sistemas de GC, HPLC/UHPLC y de MS de cuadrupolo simple o triple. Utilice estos viales para aplicaciones de control de calidad/control de calidad rutinarias, donde los niveles de analito se pueden alcanzar o se aproximan al nivel de detección del método. Tienen un contenido muy bajo de metales, extraíbles y lixiviables, y se ajustan a las normas más estrictas para cumplir los requisitos normativos. Cuentan con certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático.
Características
  • Disponibles en vidrio transparente y ámbar
  • Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
  • Utilice tapones de rosca de 11 mm y septos para sellar estos viales
  • Utilice las pinzas de engarce y desengarce electrónicas o manuales Thermo Scientific para poner y quitar el tapón de rosca
  • Compre al por mayor para ahorrar más
Viales de rendimiento de nivel 2: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Se identifican mediante dos ondas en el vial
  • Cómoda etiqueta para escribir
  • Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio transparente
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Volumen (métrico) 2 mL
Para utilizar con (aplicación) (U)HPLC, GC, MS
Graduado Yes
Tipo de inserto No
Material (recubrimiento) No
Tipo de empaquetado 1 Pk. of 100
Tamaño de la abertura (métrico) 11 mm
Volumen residual (métrico) 170 μl
Estilo de la base Base plana
Línea de productos SureSTART nivel 2
Volumen total (métrico) 2 mL
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Cantidad 100/Pk.
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 1,5 mL
Para utilizar con (equipo) HPLC/GC Autosampler
Tipo de vial Vials
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial de vidrio para capsular de 2 ml, nivel 2