Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de precisión de 18 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17323993 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Septo:
Silicona azul/PTFE transparente; suave
Silicona roja/PTFE natural; alta temperatura
Silicona/aluminio
Modelo:
Alta temperatura
Suave
Tapón con cierre de rosca de 18 mm
Cantidad:
5000 paq.
Paquete de 100
Paquete de 1000
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Septo Modelo Cantidad unitSize
17323993 Silicona azul/PTFE transparente; suave Suave Paquete de 1000 paquete de 1000
17303993 Silicona azul/PTFE transparente; suave Suave Paquete de 100 paquete de 100
17313993 Silicona azul/PTFE transparente; suave Suave 5000 paq. paquete de 5000
17333993 Silicona roja/PTFE natural; alta temperatura Alta temperatura Paquete de 100 paquete de 100
17343993 Silicona roja/PTFE natural; alta temperatura Alta temperatura 5000 paq. paquete de 5000
17353993 Silicona roja/PTFE natural; alta temperatura Alta temperatura Paquete de 1000 paquete de 1000
30286151 Silicona/aluminio Tapón con cierre de rosca de 18 mm Paquete de 100 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17323993 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6PMSC18ST2T
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice tapones de rosca de precisión de 18 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3 con viales de rosca con una abertura de 18 mm para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Utilice los tapones de rosca de precisión de 18 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de rosca con una abertura de 18 mm, incluidos nuestros viales con espacio de cabeza de rosca de 10 ml y 20 ml SureSTART (nivel 3). Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras. Elija entre tapones magnéticos de acero con septos de silicona/PTFE de uso general diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Seleccione septos de alta temperatura para poder calentar a más de 250 °C sin que se ablanden excesivamente los septos o se liberen vapores volátiles.
Nuestros tapones de rendimiento de nivel 3 están especialmente diseñados y tratados para aplicaciones de espectrometría de masas y contienen las cantidades más bajas de metales, extraíbles y lixiviables, lo que le garantiza una sensibilidad y selectividad constantes de sus analitos más difíciles.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Plata
Material Acero magnético
Septo Silicona azul/PTFE transparente; suave
Nivel Level 3
Modelo Suave
Dureza 45 shore
Línea de productos SureSTART nivel 3
Cantidad Paquete de 1000
Grosor (métrico) 2 mm
Tamaño del tapón 18 mm
Para utilizar con (equipo) Viales con espacio de cabeza de rosca de 18 mm
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo de producto Tornillo de precisión, nivel 3