Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 13 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. 17845234 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Septo:
Espuma de PE/PTFE beige
Silicona blanca/PTFE azul; precortado
Silicona blanca/PTFE rojo
Precortados:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Septo Precortados unitSize
17845234 Blanco Espuma de PE/PTFE beige Sí paquete de 100
17313863 Negro Silicona blanca/PTFE rojo No paquete de 100
17324043 Blanco Silicona blanca/PTFE azul; precortado No paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17845234 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6ASC13CTP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los tapones de rosca de 13 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2 con viales de rosca con una abertura de 13 mm para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la robustez y la reproducibilidad son fundamentales.
Utilice los tapones a presión de 13 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de rosca  con una abertura de 13 mm, incluidos nuestros viales con espacio de cabeza de rosca de vidrio de 4 ml SureSTART (nivel 2). Seleccione el nivel 2 de productos para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son clave. Elija entre tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE multiusos diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Hay disponible una opción de septos precortados para aquellos que deseen septos que eviten los problemas de sobrellenado del vial y vuelvan a sellarse lo suficientemente bien para evitar la evaporación de la muestra.
Our performance Level 2 caps are manufactured and tested to ensure low bleeding, robustness, and reproducibility of results for your routine GC-MS and LC-MS analyses.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Polyurethane
Precortados Sí
Septo Espuma de PE/PTFE beige
Nivel Level 2
Dureza 75 Shore
Línea de productos SureSTART nivel 2
Grosor (métrico) 1.5 mm
Tamaño del tapón 13 mm
Para utilizar con (equipo) Screw Thread Vial
Certificaciones/conformidad Specification Certified
Tipo de producto Screw Cap