Learn More
Thermo Scientific™ Tapones a presión de 11 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17845174 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Transparente
Verde
Septo:
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
Silicona azul/PTFE transparente; suave
Silicona blanca/PTFE azul; precortado
Silicona blanca/PTFE rojo
Silicona blanca/PTFE rojo; precortado en estrella
Precortados:
No
Sí
Cantidad:
5000 paq.
Paquete de 100
Paquete de 1000
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Septo Precortados Cantidad unitSize
17845174 Transparente Silicona blanca/PTFE azul; precortado Sí Paquete de 100 paquete de 100
17354003 Azul Silicona blanca/PTFE rojo No Paquete de 100 paquete de 100
17384163 Azul Silicona azul/PTFE transparente; suave No Paquete de 100 paquete de 100
17394163 Azul Silicona azul/PTFE transparente; suave No 5000 paq. paquete de 5000
17384003 Rojo Silicona azul/PTFE transparente; suave No Paquete de 100 paquete de 100
17394003 Rojo Silicona azul/PTFE transparente; suave No 5000 paq. paquete de 5000
17304013 Rojo Silicona azul/PTFE transparente; suave No Paquete de 1000 paquete de 1000
17304173 Azul Silicona azul/PTFE transparente; suave No Paquete de 1000 paquete de 1000
17324013 Azul Silicona blanca/PTFE rojo No 5000 paq. paquete de 5000
17334013 Rojo Silicona blanca/PTFE rojo No Paquete de 100 paquete de 100
17344013 Rojo Silicona blanca/PTFE rojo No 5000 paq. paquete de 5000
17354013 Rojo Silicona blanca/PTFE rojo No Paquete de 1000 paquete de 1000
17364013 Azul Silicona blanca/PTFE rojo No Paquete de 1000 paquete de 1000
17374013 Azul Silicona blanca/PTFE azul; precortado Sí Paquete de 100 paquete de 100
17384013 Azul Silicona blanca/PTFE azul; precortado Sí 5000 paq. paquete de 5000
17394013 Rojo Silicona blanca/PTFE azul; precortado Sí Paquete de 100 paquete de 100
17304023 Rojo Silicona blanca/PTFE azul; precortado Sí 5000 paq. paquete de 5000
17314023 Rojo Silicona blanca/PTFE azul; precortado Sí Paquete de 1000 paquete de 1000
17324023 Azul Silicona blanca/PTFE azul; precortado Sí Paquete de 1000 paquete de 1000
17334023 Transparente Silicona blanca/PTFE rojo; precortado en estrella Sí Paquete de 100 paquete de 100
17344023 Transparente Silicona blanca/PTFE rojo; precortado en estrella Sí 5000 paq. paquete de 5000
17354023 Transparente Silicona blanca/PTFE rojo; precortado en estrella Sí Paquete de 1000 paquete de 1000
17865214 Verde Silicona blanca/PTFE azul; precortado Sí Paquete de 100 paquete de 100
17845194 Amarillo Silicona blanca/PTFE azul; precortado Sí Paquete de 100 paquete de 100
17815224 Rojo PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo No Paquete de 100 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Código de producto. 17845174 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6PRC11STS1C
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice tapones a presión de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3 con viales a presión con una abertura de 11 mm para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Utilice los tapones a presión Thermo Scientific™ SureSTART™ de 11 mm con viales a presión con una abertura de 11 mm, incluyendo nuestros viales a presión de vidrio de 2 ml, viales a presión de alta recuperación de 1,5 ml, viales de vidrio de alta recuperación y microviales a presión de vidrio SureSTART para muestras de < 2 ml (nivel 3). Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras. Elija entre tapones de polietileno suave con función de doble cierre a presión que garantiza un cierre hermético. Nuestros tapones a presión incluyen septos de silicona/PTFE de uso general de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las de agujas del muestreador automático. Hay disponible una opción de septos precortados para aquellos que deseen septos que eviten los problemas de sobrellenado del vial y vuelvan a sellarse lo suficientemente bien para evitar la evaporación de la muestra.
Our performance Level 3 caps are specially designed and treated for mass spectrometry applications and contain the lowest amounts of metals, extractables, and leachables, ensuring that you consistently achieve sensitivity and selectivity from your most challenging analytes.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Polyethylene
Precortados Sí
Septo Silicona blanca/PTFE azul; precortado
Modelo Pre-slit
Dureza 45 shore
Línea de productos SureSTART nivel 3
Cantidad Paquete de 100
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón 11 mm
Para utilizar con (equipo) Snap Cap Vial
Características ecológicas Yes - Recyclable packaging
ACT Label Yes
Certificaciones/conformidad Specification Certified
Tipo de producto Snap Cap