Learn More
Thermo Scientific™ Tapones a presión de 11 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17304023 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Transparente
Verde
Septo:
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
Silicona azul/PTFE transparente; suave
Silicona blanca/PTFE azul; precortado
Silicona blanca/PTFE rojo
Silicona blanca/PTFE rojo; precortado en estrella
Precortados:
No
Sí
Cantidad:
5000 paq.
Paquete de 100
Paquete de 1000
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Septo Precortados Cantidad Tamaño de la unidad
17304023 Rojo Silicona blanca/PTFE azul; precortado Sí 5000 paq. paquete de 5000
17354003 Azul Silicona blanca/PTFE rojo No Paquete de 100 paquete de 100
17384163 Azul Silicona azul/PTFE transparente; suave No Paquete de 100 paquete de 100
17394163 Azul Silicona azul/PTFE transparente; suave No 5000 paq. paquete de 5000
17384003 Rojo Silicona azul/PTFE transparente; suave No Paquete de 100 paquete de 100
17394003 Rojo Silicona azul/PTFE transparente; suave No 5000 paq. paquete de 5000
17304013 Rojo Silicona azul/PTFE transparente; suave No Paquete de 1000 paquete de 1000
17304173 Azul Silicona azul/PTFE transparente; suave No Paquete de 1000 paquete de 1000
17324013 Azul Silicona blanca/PTFE rojo No 5000 paq. paquete de 5000
17334013 Rojo Silicona blanca/PTFE rojo No Paquete de 100 paquete de 100
17344013 Rojo Silicona blanca/PTFE rojo No 5000 paq. paquete de 5000
17354013 Rojo Silicona blanca/PTFE rojo No Paquete de 1000 paquete de 1000
17364013 Azul Silicona blanca/PTFE rojo No Paquete de 1000 paquete de 1000
17374013 Azul Silicona blanca/PTFE azul; precortado Sí Paquete de 100 paquete de 100
17384013 Azul Silicona blanca/PTFE azul; precortado Sí 5000 paq. paquete de 5000
17394013 Rojo Silicona blanca/PTFE azul; precortado Sí Paquete de 100 paquete de 100
17314023 Rojo Silicona blanca/PTFE azul; precortado Sí Paquete de 1000 paquete de 1000
17324023 Azul Silicona blanca/PTFE azul; precortado Sí Paquete de 1000 paquete de 1000
17334023 Transparente Silicona blanca/PTFE rojo; precortado en estrella Sí Paquete de 100 paquete de 100
17344023 Transparente Silicona blanca/PTFE rojo; precortado en estrella Sí 5000 paq. paquete de 5000
17354023 Transparente Silicona blanca/PTFE rojo; precortado en estrella Sí Paquete de 1000 paquete de 1000
17845174 Transparente Silicona blanca/PTFE azul; precortado Sí Paquete de 100 paquete de 100
17865214 Verde Silicona blanca/PTFE azul; precortado Sí Paquete de 100 paquete de 100
17845194 Amarillo Silicona blanca/PTFE azul; precortado Sí Paquete de 100 paquete de 100
17815224 Rojo PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo No Paquete de 100 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Código de producto. 17304023 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6PRC11STS1RF
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Utilice tapones a presión de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3 con viales a presión con una abertura de 11 mm para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Utilice los tapones a presión Thermo Scientific™ SureSTART™ de 11 mm con viales a presión con una abertura de 11 mm, incluyendo nuestros viales a presión de vidrio de 2 ml, viales a presión de alta recuperación de 1,5 ml, viales de vidrio de alta recuperación y microviales a presión de vidrio SureSTART para muestras de < 2 ml (nivel 3). Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras. Elija entre tapones de polietileno suave con función de doble cierre a presión que garantiza un cierre hermético. Nuestros tapones a presión incluyen septos de silicona/PTFE de uso general de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las de agujas del muestreador automático. Hay disponible una opción de septos precortados para aquellos que deseen septos que eviten los problemas de sobrellenado del vial y vuelvan a sellarse lo suficientemente bien para evitar la evaporación de la muestra.
Nuestros tapones de rendimiento de nivel 3 están especialmente diseñados y tratados para aplicaciones de espectrometría de masas y contienen las cantidades más bajas de metales, extraíbles y lixiviables, lo que le garantiza una sensibilidad y selectividad constantes de sus analitos más difíciles.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Material de baja densidad
Precortados Sí
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Septo Silicona blanca/PTFE azul; precortado
Incluye Septum
Nivel Level 3
N.° por paquete 50 x 100/Pk.
Modelo Pre-slit
Dureza 54 shore
Línea de productos SureSTART nivel 3
Cantidad 5000 paq.
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón 11 mm
Para utilizar con (equipo) Viales a presión de 11 mm
ACT Label No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo de producto Presión, nivel 3
Septum Color White/Blue