Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps, Level 1 Everyday Analysis
Código de producto. 17373903 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Transparente
Septo:
Polietileno azul
Polietileno transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Septo Tamaño de la unidad
17373903 Azul Polietileno azul paquete de 100
17815204 Transparente Polietileno transparente paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17373903 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6ERC11PE
En stock
Seleccione tapones a presión rosca de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 1 para productos aprobados por cromatografía y optimizados para costes que sean adecuados para análisis diarios y compatibles con todos los tipos de instrumentos.
Use Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps with snap vials that have an 11 mm opening, including our SureSTART 2 mL Glass Snap Vials and 2 mL Polypropylene Snap Microvials for <2 mL samples (Level 1). Select Level 1 caps for chromatography approved, cost optimized products that are suitable for everyday analyses and compatible with all instrument types. We offer soft polyethylene caps with double snap functionality that guarantees a tight seal. Our snap caps include polyethylene septa designed to reduce autosampler needle issues.
Nuestros límites de nivel de rendimiento 1 son rentables y se ha probado la calidad para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad que necesita para los análisis diarios.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Material de baja densidad
Precortados No
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Septo Polietileno azul
Incluye Integral Septum
Línea de productos SureSTART nivel 1
Cantidad 100/Pk.
Grosor (métrico) 1 mm, 0,2 mm (en zona reducida)
Tamaño del tapón 11 mm
Para utilizar con (equipo) Viales a presión de 11 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo de producto Presión, nivel 1