Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 11 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17373933 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Septo:
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
Silicona azul/PTFE transparente; precortado, blando
Silicona azul/PTFE transparente; suave
Silicona blanca/PTFE rojo
Silicona/PTFE
Material:
Acero magnético
Aluminio
Aluminio, silicona, PTFE, Silicone, PTFE
Precortados:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Septo Material Precortados unitSize
17373933 Silicona azul/PTFE transparente; precortado, blando Acero magnético Sí paquete de 100
17323933 Silicona azul/PTFE transparente; suave Aluminio No paquete de 100
17333933 PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Aluminio No paquete de 100
17885184 Silicona blanca/PTFE rojo Acero magnético No paquete de 100
18264584 Silicona/PTFE Aluminio, silicona, PTFE, Silicone, PTFE Sí paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17373933 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6PCCMST101X
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice tapones de rosca de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3 con viales para capsular con una abertura de 11 mm para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Utilice tapones de capsular de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de capsular que tengan una abertura de 11 mm, incluidos nuestros viales de capsular de vidrio de SureSTART y microviales de capsular de vidrio de 2 ml para muestras de <2 mL (nivel 3). Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras. Elija entre tapones de aluminio y acero magnético con septos de silicona/PTFE de uso general de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Utilice los dispositivos de encapsulado y retirada de tapones electrónicos o manuales Thermo Scientific™ para facilitar la colocación y retirada de tapones para encapsular.
Nuestros tapones de rendimiento de nivel 3 están especialmente diseñados y tratados para aplicaciones de espectrometría de masas y contienen las cantidades más bajas de metales, extraíbles y lixiviables, lo que le garantiza una sensibilidad y selectividad constantes de sus analitos más difíciles.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Blue/Clear
Color Plata
Material Acero magnético
Precortados Sí
Septo Silicona azul/PTFE transparente; precortado, blando
Nivel Level 3
Modelo Pre-slit, Soft
Dureza 45 shore
Línea de productos SureSTART nivel 3
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón 11 mm
Para utilizar con (equipo) Viales para capsular de 11 mm
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo de producto para encapsular, nivel 3