Learn More
Thermo Scientific™ Microviales con tapón de rosca de vidrio de 0,3 ml SureSTART™ para muestras de < 2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17383943 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amber
Clear
Cantidad:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad Tamaño de la unidad
17383943 Clear 5000/Pk. paquete de 5000
17373943 Clear 100/Pk. paquete de 100
17393943 Clear 1000/Pk. paquete de 1000
17333953 Amber 100/Pk. paquete de 100
17343953 Amber 5000/Pk. paquete de 5000
17353953 Amber 1000/Pk. paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17383943 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6PCV1103FIVPF
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Utilice microviales con tapón de rosca de vidrio de 0,3 ml SureSTART™, nivel de rendimiento 3, para maximizar el volumen de inyección al analizar tamaños de muestras de menos de 2 ml.
Elija los microviales Thermo Scientific™ SureSTART™ de 0,3 ml con tapón de rosca de vidrio, nivel de rendimiento 3, cuando necesite maximizar el volumen de inyección para muestras de < 2 ml. Este microvial de 12 x 32 mm dispone de un inserto fijo que proporciona un volumen utilizable total de 0,25 ml y un volumen residual de 4 μl. Disponible en vidrio transparente y ámbar, es un vial de nivel de rendimiento 3, lo que significa que está diseñado para proteger las muestras más valiosas y ofrecer resultados coherentes y reproducibles para sus análisis más exigentes. Cuentan con certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático. Los viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de EE. UU., UE y Japón. Utilice septos y tapones de rosca de 11 mm para sellar estos viales. Compre al por mayor para ahorrar más.
Características
Viales de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Se identifican mediante tres ondas en el vial
  • Cómoda etiqueta para escribir
  • Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
  • Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ GC y LC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta (HRAM) de alta resolución
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) 4.5 mm
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio transparente
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Volumen (métrico) 0.3 mL
Para utilizar con (aplicación) (U)HPLC, GC, MS
Graduado Yes
Tipo de inserto Fixed Insert
Material (recubrimiento) No
Tipo de empaquetado 50 Packs of 100
Tamaño de la abertura (métrico) 11 mm
Volumen residual (métrico) <4 μL
Estilo de la base Inserto fijo interior: cónico
Línea de productos SureSTART nivel 3
Volumen total (métrico) 0,3 mL
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Cantidad 5000/Pk.
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 0,25 mL
Para utilizar con (equipo) HPLC/GC Autosampler
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Microvial de vidrio para capsular de 0,3 ml con inserto fijo, nivel 3