Learn More
Thermo Scientific™ SureQuant™ IP-MS Sample Preparation Kits
Código de producto. 17777453 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Partículas magnéticas de estreptavidina
Partículas magnéticas de proteína A/G
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
17777453 Partículas magnéticas de proteína A/G cada uno
17787453 Partículas magnéticas de estreptavidina cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17777453 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A51743
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    658.00€
    572.46€ / paquete de 1
    Ahorro 85.54€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Los kits de preparación de muestras Thermo Scientific SureQuant IP-MS proporcionan una solución optimizada para la inmunoprecipitación y la preparación de péptidos de MS de muestras antes del análisis de LC-MS/MS.
Los kits de preparación de muestras Thermo Scientific SureQuant IP-MS (proteína A/G o estreptavidina) proporcionan una solución optimizada para la inmunoprecipitación y la preparación de péptidos de MS de muestras antes del análisis de LC-MS/MS. Estos kits se han verificado rigurosamente utilizando numerosos antígenos objetivo multiplexados con diferentes niveles de expresión. La familia de productos SureQuant permite el uso de kits de preparación de muestras de inmunoprecipitación (IP) y módulos de cuantificación de péptidos juntos o de forma independiente para el análisis SRM/PRM.
• Completo: los kits incluyen reactivos para una inmunoprecipitación exitosa y preparación de péptidos MS para proteínas objetivo para análisis SRM/PRM
• Multiplex: los kits de IP-MS se han diseñado para IP multiplex utilizando partículas magnéticas de proteína A/G y estreptavidina
• Flexible: los reactivos universales permiten la selección individualizada de objetivos para IP para usar solos o combinados con paneles de cuantificación de péptidos SureQuant
• Optimizado: procedimiento simplificado y condensado para preparar muestras para análisis LC-MS
• Bajo fondo: tampones de unión, lavado y elución optimizados para eliminar contaminantes y minimizar el enriquecimiento de proteínas de fondo
Los kits de preparación de muestras SureQuant Protein A/G y estreptavidina IP-MS se han diseñado para admitir la cuantificación específica mediante el análisis SureQuant o SRM/PRM. Los kits contienen partículas magnéticas de proteína A/G Pierce o estreptavidina de alta calidad junto con reactivos que se han optimizado para la compatibilidad con MS. El procedimiento simplificado permite la digestión inmediatamente después del paso de elución de inmunoprecipitación, lo que facilita la preparación de muestras de MS en ∼ 4 horas para el análisis de LC-MS/MS en el mismo día.
Aplicaciones:
• Enriquecimiento de elementos objetivo de baja abundancia para mejorar la sensibilidad a MS
• Identificación de proteínas objetivo que no son detectables por Western blot
• Cuantificación de proteínas objetivo mediante análisis de LC-MS
• Detección de anticuerpos para IP-MS
• Enriquecimiento de proteínas objetivo anterior al análisis de los elementos objetivo (SRM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Partículas magnéticas de proteína A/G
Para utilizar con (equipo) espectrómetro de masas
Línea de productos SureQuant
Contenido y almacenamiento Proteasa tripsina, 2 x 20 µg Solución de almacenamiento de tripsina, 250 µl Partículas magnéticas de proteína A/G, 1 ml Tampón de lisis celular IP-MS, 100 ml Tampón de lavado A IP-MS, 75 ml Tampón de lavado B IP-MS, 40 ml Tampón de elución IP y de preparación de muestras MS, 10 ml Solución de alquilación, 1 ml/vial Tubos de recolección con baja unión de proteínas, 50 x 1,5 ml Solución TCEP Bond-Breaker™, pH neutro, 0,5 ml 10% de ácido trifluoroacético (TFA) Pierce™, grado de secuenciación, 0,5 ml 1M MgCl2, 0,75 ml. Almacenar la tripsina a 4 °C. Almacenar la solución de almacenamiento de tripsina a -20 °C.
Material de partida Células, tejido
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Enriquecimiento de preparación de muestras
Cantidad 20 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Inmunoprecipitación compatible con MS