Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Puntas de pipeta con filtro de orificio grande
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11977744 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize
11977744 paquete de 960
11947744 paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11977744
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elija entre una longitud extendida o un orificio de gran tamaño, estéril o no estéril. Las puntas de pipeta especializadas Fisherbrand™ filtradas están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y ADN.
  • Hay disponibles formatos de puntas de longitud extendida y de orificio grande
  • Los artículos no estériles se han certificado como libres de ARNasa/ADNasa y ADN
  • Los productos estériles se esterilizan mediante irradiación con haces de electrones y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR* y endotoxinas.
  • Compatible con la mayoría de marcas de puntas de pipeta populares (ajuste óptimo con pipeta Fisherbrand Elite™)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 3,5 in
Longitud (métrico) 89 mm
Declaraciones de limpieza Los productos no estériles están certificados como libres de ARNasa, ADNasa, ADN, pirógenos/endotoxinas, inhibidores de la PCR, ATP y biocarga.
Características Retención baja
Formato Gradillas con bisagras, estéril
Estilo de punta Genómica/orificio ancho
Envase 96 puntas/gradilla, 960/paq., 4800/caja.
Tipo de producto Punta de pipeta con filtro
Para utilizar con (equipo) Ajuste universal, se adapta a la mayoría de las pipetas.
Graduado Sí
Material Polipropileno
Mostrar más Mostrar menos
Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua del producto, su entrega puede contener productos con alguna pequeña variación de color, pero su forma, ajuste y función no se verán afectados. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su