Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Puntas de pipeta sin filtro de orificio grande
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11957744 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 a 200μ L
100 a 1000μ L
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
A granel
A granel, envasadas
Gradilla con bisagras
Gradillas con bisagras, estéril
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 1000
paquete de 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Formato unitSize
11957744 100 a 1000μ L No estéril Gradilla con bisagras paquete de 960
11967744 100 a 1000μ L Estéril Gradillas con bisagras, estéril paquete de 960
11927744 1 a 200μ L No estéril Gradilla con bisagras paquete de 960
11937744 1 a 200μ L Estéril Gradillas con bisagras, estéril 960 PCS
11917744 1 a 200μ L No estéril A granel, envasadas paquete de 1000
12992581 100 a 1000μ L No estéril A granel paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11957744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.38€
    42.00€ / paquete de 960
    Ahorro 5.38€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Uso de Fisherbrand™ Sure One™ Las puntas de pipeta de orificio grande pueden ayudar a mantener la integridad del ADN genómico (ADNg) y reducir el riesgo de cizallamiento celular durante el pipeteo. Con un orificio en la punta de 1,5 mm de diámetro interior, ayuda a reducir las fuerzas de cizallamiento y es más adecuado para manipular soluciones viscosas o con partículas.
  • El orificio grande, de 1,5 mm de diámetro interior, ayuda a reducir las fuerzas de cizallamiento
  • La función hidrofóbica de baja retención proporciona la máxima recuperación de la muestra
  • Los productos no estériles están certificados como libres de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos.
  • Los productos esterilizados están certificados para estar libres de RNasa, DNasa, ADN, pirógenos/endotoxinas, inhibidores de la PCR, ATP y biocarga
  • Ajuste universal, compatible con las marcas más populares de pipetas (ajuste óptimo con Fisherbrand Elite™ pipeta)
Disponible a granel, no estéril en gradilla, estéril en gradilla y estéril en gradilla filtrada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 100 a 1000μ L
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 3,5 in
Longitud (métrico) 89 mm
Declaraciones de limpieza Los productos no estériles están certificados como libres de ARNasa, ADNasa, ADN, pirógenos/endotoxinas, inhibidores de la PCR, ATP y biocarga.
Características Retención baja
Formato Gradilla con bisagras
Estilo de punta Genómica/orificio ancho
Envase 96 puntas/gradilla, 960/paq., 4800/caja.
Tipo de producto Punta de pipeta sin filtro
Para utilizar con (equipo) Ajuste universal, se adapta a la mayoría de las pipetas.
Graduado Sí
Material Polipropileno
Mostrar más Mostrar menos
Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua del producto, su entrega puede contener productos con alguna pequeña variación de color, pero su forma, ajuste y función no se verán afectados. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su