Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta SureOne™ Micropoint, compatibilidad universal
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Diseñado para la transferencia de volúmenes grandes de muestras. La tecnología de moldeo avanzada garantiza que las puntas sean rectas. Opción alternativa a las pipetas serológicas
- Todas las puntas estériles en gradilla están envueltas al vacío y tienen certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ATP, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN. Todas las puntas sin filtro no esterilizadas, en gradilla y a granel tienen certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y ADN
- Los insertos Flush Fit se ajustan a la perfección a la gradilla y permiten un pipeteo multicanal fácil
- Logotipo de reciclaje moldeado en todos los componentes de la gradilla
- Cierre con muescas que mantiene la tapa abierta para permitir la ventilación del autoclave
- La tapa con borde para pilas del sistema Sure evita el deslizamiento de las gradillas cuando se apilan o se trasladan por el laboratorio
- El cierre Safe-Lock permite abrir y cerrar con una sola mano y no se abrirá de forma automática cuando se caiga'
- El diseño con cierre en un toque del sistema Sure mantiene el inserto en su lugar y evita que se eleve mientras se pipetea
- Tapa abatible reversible con bisagra o extraíble; la modalidad con bisagra no impide el uso de una micropipeta multicanal
- Los insertos son fáciles de poner y quitar de la gradilla; fíjelos con una pinza a la gradilla para lograr una mayor sujeción
- Lote trazable: todos los insertos contienen el número de referencia de Fisherbrand, el volumen de la punta y el número de lote—
- Los orificios dentados de los insertos inhiben el movimiento de la punta y los estabilizan para su uso multicanal
- La pinza de contacto evita el contacto innecesario con las puntas al tiempo que sujeta los insertos
- Diseño multicanal; todos los insertos tienen 96 pocillos. Su sólido diseño no plegable ofrece un sellado seguro en cada punta
- La información del producto se muestra en la caja
- La solapa antipolvo evita que los residuos contaminen el producto
- Las hendiduras permiten extraer el producto con mayor facilidad
- El embalaje con estructura en bandas facilita la extracción del inserto de la punta
- El diseño del embalaje de recargas ahorra un 58 % del espacio en la sobremesa frente al embalaje en gradillas y reduce los residuos de plástico en un 52 %
Información de órdenes
Las opciones de embalaje incluyen material a granel, gradillas, gradillas estériles y recarga.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 100 a 1250 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 3,5 in |
| Longitud (métrico) | 89 mm |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADN, ARNasa ni ADNasa |
| Formato | Recarga |
| Estilo de punta | Micropunto |
| Mostrar más |
Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua del producto, su entrega puede contener productos con alguna pequeña variación de color, pero su forma, ajuste y función no se verán afectados. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su