Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta SureOne™ Micropoint, compatibilidad universal
Código de producto. 10778535 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
A granel
Rack con bisagras
Recarga
Color:
Azul
Transparente
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato Color Esterilidad Tamaño de la unidad
10778535 A granel Azul No estéril paquete de 1000
10164694 Rack con bisagras Transparente Estéril paquete de 960
11568442 Rack con bisagras Transparente No estéril paquete de 960
11588442 Recarga Transparente No estéril paquete de 960
10537014 Rack con bisagras Azul No estéril paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Un ítem de este grupo coincide exactamente con la referencia 02707405
Código de producto. 10778535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.01€
    13.70€ / paquete de 1000
    Ahorro 3.31€
    19% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Un ítem de este grupo coincide exactamente con la referencia 02707405
El nuevo y mejorado sistema de recarga Fisherbrand SureOne ofrece una línea completa de puntas de pipeta de ajuste Micropoint universal
Diseñado para la transferencia de volúmenes grandes de muestras. La tecnología de moldeo avanzada garantiza que las puntas sean rectas. Opción alternativa a las pipetas serológicas
  • Todas las puntas estériles en gradilla están envueltas al vacío y tienen certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ATP, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN. Todas las puntas sin filtro no esterilizadas, en gradilla y a granel tienen certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y ADN
Características de la gradilla SureOne
  • Los insertos Flush Fit se ajustan a la perfección a la gradilla y permiten un pipeteo multicanal fácil
  • Logotipo de reciclaje moldeado en todos los componentes de la gradilla
  • Cierre con muescas que mantiene la tapa abierta para permitir la ventilación del autoclave
  • La tapa con borde para pilas del sistema Sure evita el deslizamiento de las gradillas cuando se apilan o se trasladan por el laboratorio
  • El cierre Safe-Lock permite abrir y cerrar con una sola mano y no se abrirá de forma automática cuando se caiga
  • El diseño con cierre en un toque del sistema Sure mantiene el inserto en su lugar y evita que se eleve mientras se pipetea
  • Tapa abatible reversible con bisagra o extraíble; la modalidad con bisagra no impide el uso de una micropipeta multicanal
Características del inserto SureOne
  • Los insertos son fáciles de poner y quitar de la gradilla; fíjelos con una pinza a la gradilla para lograr una mayor sujeción
  • Lote trazable: todos los insertos contienen el número de referencia de Fisherbrand, el volumen de la punta y el número de lote—
  • Los orificios dentados de los insertos inhiben el movimiento de la punta y los estabilizan para su uso multicanal
  • La pinza de contacto evita el contacto innecesario con las puntas al tiempo que sujeta los insertos
  • Diseño multicanal; todos los insertos tienen 96 pocillos. Su sólido diseño no plegable ofrece un sellado seguro en cada punta
Características del embalaje de las recargas SureOne
  • La información del producto se muestra en la caja
  • La solapa antipolvo evita que los residuos contaminen el producto
  • Las hendiduras permiten extraer el producto con mayor facilidad
  • El embalaje con estructura en bandas facilita la extracción del inserto de la punta
  • El diseño del embalaje de las recargas ahorra un 58 % del espacio en la sobremesa frente al embalaje en gradillas y reduce los residuos de plástico en un 
Información de órdenes
Las opciones de embalaje incluyen material a granel, gradillas, gradillas estériles y recarga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 100 a 1250 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Azul
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 3,5 in
Longitud (métrico) 89 mm
Declaraciones de limpieza Sin ADN, ARNasa ni ADNasa
Formato A granel
Estilo de punta Micropunto
Desechables Sí
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado Sí
Línea de productos SureOne
Material Polipropileno
Graduaciones 100, 200, 500, 1000μL
Mostrar más Mostrar menos
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.