Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta de barrera para aerosoles SureOne™
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Elija entre una amplia gama de puntas de pipeta para aplicaciones de manipulación de líquidos exigentes
- Diseñado para aumentar la precisión
- Compatible con pipetas estilo Eppendorf
- Sin DNasa/RNasa: las puntas estériles también son apirógenas
- Estériles y de color transparente
- El filtro evita la contaminación cruzada con aerosoles sin sellar ni atrapar las muestras
- Las puntas permiten la recuperación de muestras no contaminadas
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 0,1 a 10 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 1,75 in |
| Longitud (métrico) | 4,445 cm |
| Formato | Rack con bisagras |
| Estilo de punta | Micropunto |
| Para utilizar con (equipo) | Eppendorf |
| Mostrar más |
Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua del producto, su entrega puede contener productos con alguna pequeña variación de color, pero su forma, ajuste y función no se verán afectados. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su