Learn More
Invitrogen™ Depósito de gel SureLock™ Tandem Midi
Código de producto. 16611116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 tank
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16611116 1 tank cada uno
1 options
Código de producto. 16611116 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor STM1001
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La cubeta de gel Invitrogen SureLock Tandem Midi proporciona una electroforesis rápida de geles medios mediante un tampón mínimo (∼ 520 ml/gel) en un sistema sin fugas. Con un tiempo de configuración de ∼ 30 segundos, la cubeta procesa de forma eficaz geles medios, al tiempo que le brinda un rendimiento uniforme.
El depósito cuenta con dos cámaras independientes, permitiendo la electroforesis de uno o dos geles a la vez, ahorrando tampón y limitando los residuos. El depósito es compatible con todos los geles medios prefabricados y los casetes de gel medio Invitrogen.
Características:
  • Electroforesis en gel dos en uno y el depósito de transferencia: permiten la electroforesis y la transferencia de geles medios Invitrogen de alto rendimiento utilizando el mismo depósito
  • Dos cámaras separadas: procesan uno o dos o transferencias y utilizan solo la cantidad necesaria de tampón para cada gel, minimizando el coste del tampón y los residuos
  • Rendimiento óptimo con protocolos rápidos: ahorra tiempo y proporciona resultados mejores
  • Transferencia de temperatura ambiente cuando se combina con el módulo Midi Blot SureLock Tandem: elimina la necesidad de preenfriar tampones y la molestia y el desorden de los baños de hielo
  • Fácil de usar: fácil de configurar y flujo de trabajo sencillo
  • No requiere un casete de referencia ni barrera de tampón: reduce el uso de accesorios
  • Compatible: con todos los geles medios prefabricados y casetes de gel medio Invitrogen
  • El diseño moderno proporciona un fácil acceso a la zona de carga de muestras, reduciendo el tiempo de carga de muestras y el esfuerzo
  • Diseño robusto con plástico de policarbonato resistente que previene grietas y fugas
  • Visibilidad sin obstáculos de los geles mientras se procesan
  • Tapa de fácil instalación con muescas guía y ganchos para la gestión de cables
El depósito de gel medio SureLock Tandem se puede utilizar para transferencias de depósitos húmedos cuando se combina con el módulo Midi Blot SureLock Tandem. El módulo Midi Blot SureLock Tandem realiza transferencias eficaces de proteínas húmedas a temperatura ambiente para el análisis de inmunotransferencia (Western blot). El depósito admite dos módulos blot, lo que permite la transferencia de uno o dos geles a la vez. El diseño exclusivo del módulo de blot SureLock Tandem utiliza considerablemente menos tampón de transferencia (solo ∼ 300 ml por transferencia) que otros sistemas de transferencia en húmedo. Al usar menos tampón se mantiene la cantidad de residuos de metanol (un material peligroso) al mínimo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene:
• Un depósito de gel medio SureLock Tandem
• Una espátula para geles
Gel Compatibility Todos los geles medios prefabricados Invitrogen y los casetes vacíos de gel medio Invitrogen
Tamaño de gel Midi
Línea de productos SureLock
Tipo Depósito de gel medio
Para utilizar con Todos los geles medios prefabricados Invitrogen y los casetes vacíos de gel medio Invitrogen
Dimensiones del gel Tamaño de gel: 8 x 13 cm (geles de formato medio o ancho) casete de gel: 10,3 x 15 cm de grosor: 1,0 mm
Cantidad 1 tank
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Garantía Un año
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25 x 17,9 x 17,3 cm (altura con la tapa puesta)