Learn More
Invitrogen™ Módulo de blot SureLock™ Tandem Midi
Descripción
El módulo Midi Blot SureLock Tandem es compatible con todos los geles medios Invitrogen (tamaño de blot: 8,5 cm x 14 cm). Cada módulo alberga un gel medio por transferencia húmeda. El diseño exclusivo facilita el uso del módulo, mientras que el tamaño eficaz del núcleo interno utiliza menos tampón de transferencia por cada transferencia (solo ∼ 300 ml por transferencia). Puesto que el tampón de transferencia contiene metanol, también produce menos residuos peligrosos que requieren una eliminación especial. Con las condiciones recomendadas y una tensión constante, las proteínas se pueden transferir a membranas de nitrocelulosa o PVDF en 30 minutos a temperatura ambiente.
Características:
- Diseño integrado: con el depósito de gel medio SureLock Tandem elimina la necesidad de un depósito de transferencia independiente
- Tamaño eficiente: el tampón de transferencia necesario es de aproximadamente un tercio del utilizado en sistemas de transferencia en húmedo tradicionales, reduciendo los desechos de metanol y del tampón de transferencia y los costes
- Configuración rápida (tiempo y materiales)
- Compatible: con todos los geles medios prefabricados Invitrogen
- Diseño inteligente: las mitades de ánodos y cátodos tienen bisagras y están conectadas por un deslizador. El diseño permite que todas las piezas estén conectadas permanentemente, lo que elimina la necesidad de múltiples accesorios.
- Transferencia de baja tensión (25 voltios): la placa de ánodo altamente conductiva separada por solo 0,5 pulgadas de la placa de cátodo permite una transferencia eficaz a 25 voltios en 30 minutos
- Transferencia a temperatura ambiente: elimina la necesidad de preenfriar los tampones durante la noche y la molestia y el desorden de los baños de hielo utilizados con sistemas tradicionales de transferencia húmeda que requieren 100 voltios para la transferencia y que generan un calor excesivo
- Transferencia rápida y eficaz: en 30 minutos sin alterar el rendimiento
- Limpieza sencilla: vacíe, aclare y seque (sin derrames ni eliminación de hielo)
- Bandeja de transferencia opcional SureLock Tandem: puede usarse para configurar la transferencia húmeda de geles medios con el módulo Blot SureLock Tandem
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene: Un módulo Midi Blot SureLock Tandem • Unas pinzas para blotting • Un rodillo para blotting • Cuatro esponjas para blotting |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia húmeda |
| Para utilizar con (equipo) | Depósito de gel SureLock™ Tandem Midi |
| Gel Compatibility | Geles de proteínas prefundidas midi |
| Tamaño de gel | Media, 13 cm x 8 cm |
| Membrane Compatibility | Nitrocelulosa, PVDF |
| Mode of Transfer | Húmedo |
| Línea de productos | SureLock |
| Tipo | Módulo blot |
| Para utilizar con | Depósito de gel medio SureLock Tandem (STM1001) |
| Mostrar más |