Learn More
Invitrogen™ SureCast™ TEMED
Código de producto. 15508841
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
Tamaño de la unidad:
30 ml
15508841 30 mL 30 ml
1 options
Código de producto. 15508841
Marca: Invitrogen™ HC2006
Disfrute de un rendimiento, vida útil y comodidad superiores con las soluciones de preparación de geles de poliacrilamida SureCast.
Disfrute de un rendimiento, vida útil y comodidad superiores con las soluciones de preparación de geles de poliacrilamida Invitrogen™ SureCast™.
La TEMED (N,N,N',N'-tetrametiletilendiamina) SureCast es un acelerador para la polimerización de acrilamida y bisacrilamida para la preparación de geles de poliacrilamida para electroforesis.
Recommended Storage
Room Temperature
Garantía
Hasta 12 meses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Línea de productos SureCast
Tipo Tetrametiletilendiamina (TEMED)
Cantidad 30 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente