Descripción
Preparación manual segura y sin fugas de geles de poliacrilamida con el sistema de preparación manual de geles Invitrogen™ SureCast™.
Prepare sus propios geles de poliacrilamida de forma fácil y segura con el sistema de preparación manual de geles y los reactivos SureCast. El sistema incluye placas de vidrio resistente que se sellan de forma segura con un mecanismo de carga y bloqueo con un solo movimiento. La exclusiva función de inclinación de la estación de preparación manual de geles SureCast minimiza los derrames y mejora la capacidad de carga de soluciones de polimerización durante la preparación manual. Los geles SureCast se han diseñado para su uso en el depósito de minigel.
Recommended Storage
Room Temperature
Garantía
Hasta 12 meses
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de fundido manual SureCast™ |
| Tamaño de gel | Mini |
| Línea de productos | SureCast |
| Tipo | Estación de preparación manual de geles SureCast |
| Cantidad | 1 station |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |