Learn More
Invitrogen™ Persulfato de amonio (APS) SureCast™
Código de producto. 15528841
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15528841 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15528841 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor HC2005
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disfrute de un rendimiento, vida útil y comodidad superiores con las soluciones de preparación de geles de poliacrilamida SureCast.
Disfrute de un rendimiento, vida útil y comodidad superiores con las soluciones de preparación de geles de poliacrilamida Invitrogen™ SureCast™.
El persulfato de amonio (APS) SureCast es un agente oxidante que se utiliza con tetrametiletilendiamina (TEMED) para catalizar la polimerización de la acrilamida y la bisacrilamida para preparar geles de poliacrilamida para electroforesis.
Características del producto:
  • 25 g de persulfato amónico
  • Catalizador de polimerización para geles de poliacrilamida
Recommended Storage
Room Temperature
Garantía
Hasta 12 meses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Línea de productos SureCast
Tipo SAF
Cantidad 25 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente